Search Thermo Fisher Scientific
Las antorchas de chimeneas emiten gases de hidrocarburos excesivos que no pueden recuperarse ni reciclarse. Estos gases combinados con vapor o aire se queman en el sistema de antorcha para producir vapor de agua y dióxido de carbono. Cada vez más, los organismos gubernamentales nacionales y locales exigen que las empresas de procesamiento supervisen las diversas emisiones de chimeneas y antorchas de centrales para reducir la cantidad de contaminación que entra a la atmósfera.
La agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha publicado modificaciones a la norma del sector de la refinería (RSR) 40 CFR parte 63 que afecta a las antorchas; las refinerías deben poner sus antorchas en cumplimiento con el nuevo §63.670 "Requirements for Flare Control Devices" (Requisitos de dispositivos de control de antorchas).
Los nuevos requisitos definen cinco límites de funcionamiento de antorcha:
El NHVCZ se puede calcular midiendo el valor de calentamiento neto del gas de ventilación (NHVVG), haciendo que el análisis del gas quemado sea una parte vital de cualquier estrategia de cumplimiento. Si el NHVCZ se acerca a 270 BTU/scf, se debe agregar gas combustible adicional, como propano o gas natural. Esto puede requerir la adición de vapor a la antorcha para evitar la producción de emisiones visibles. El análisis de los gases quemados presenta una serie de desafíos para las industrias de procesamiento.
El espectrómetro de masas para procesos Thermo Scientific Prima PRO es el espectrómetro de masas para procesos líder en el mundo, diseñado para funcionar de manera fiable en entornos de producción difíciles. La espectrometría de masas para procesos es particularmente adecuada para la medición de flujos de gas quemado, ya que ofrece un análisis preciso, rápido y multicomponente.
Con la tecnología exclusiva de fluorescencia ultravioleta pulsada (PUVF) y el comprobado sistema de pirólisis, el analizador Thermo Scientific SOLA iQ Flare está basado en el éxito del analizador SOLA II Flare.
Intercambie su analizador de azufre SOLA I, SOLA II o de otra marca y seleccione una oferta de mantenimiento o un descuento en efectivo.
Descargue este libro electrónico gratuito para descubrir cómo el análisis de gases mediante espectrómetros de masas y analizadores de azufre controlan las emisiones por la antorcha de las chimeneas para cumplir con los límites operativos de antorcha.
Aprenda por qué la espectrometría de masas es una técnica óptima para manejar los desafíos de gas quemado en la industria de procesamiento.
El análisis de los gases quemados presenta una serie de desafíos para las industrias de procesamiento. En primer lugar, las emisiones suelen estar compuestas de mezclas complejas de especies inorgánicas y orgánicas, y las composiciones y concentraciones varían considerablemente con el tiempo a medida que cambian las condiciones del proceso. Y aunque muchas regulaciones exigen que se registren el valor total de calentamiento, el azufre total o los valores totales de hidrocarburos, medir las concentraciones de componentes individuales ayuda a identificar el origen de la emisión y localizar el problema en una parte específica de la planta. La espectrometría de masas para procesos es particularmente adecuada para la medición de flujos de gas quemado, ya que ofrece un análisis preciso, rápido y multicomponente.
El espectrómetro de masas para procesos Prima PRO ofrece un análisis rápido, preciso y de múltiples componentes para la chimenea de la planta.
Las soluciones de servicios Thermo Fisher Scientific son un componente vital del ciclo de vida de su producto. Estas soluciones integrales se han concebido exclusivamente para obtener el máximo rendimiento de los instrumentos críticos para su tiempo de productividad.
Cuando se convierte en socio de Thermo Fisher Scientific, obtiene acceso a ingenieros formados dentro de las mismas instalaciones donde se fabrican sus instrumentos. Enviamos solamente las piezas de repuesto que se han diseñado específicamente para su instrumento. Nuestro equipo de servicio experto es realmente una parte integral del ciclo de vida de su producto.