新一代 PCR 技术降临
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统有如下优点:
- 简单——上样然后运行,基于芯片的总包式工作流程
- 经济——不到竞争平台价格的 50%
- 绝对定量——无需标准曲线即可将浓度定量为拷贝数/μL
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
简单的工作流程,无需过多手工操作步骤及样本处理。
QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片采用使工作流程变得简单方便。不像其它的方法需要多次转移步骤和前期样品消化,QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片仅需简单加样并封膜——即可进行 PCR 分析。能同时完成 24 块芯片的热循环步骤,而且每个芯片的读取时间少于 30 秒,QuantStudio 3D 数字 PCR 系统使用简单、简化的工作流程完成数字 PCR。
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
韩国的 Lab Genomics 公司使用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统来识别 FFPE 样品中的低频突变。
韩国天主教大学使用 dPCR 检测与前列腺癌和肺癌相关的低频突变。
经济型解决方案让任何实验室都能开展数字PCR
由于 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统并非基于昂贵的液滴流技术,因而价格明显低于市场上其它的系统。即便是最相近的数字 PCR 竞品,平均也需要使用 10 年*时间才可节省出 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统节省的费用。此外,作为超过800万TaqMan®检测方法及数字PCR的主要供应商,我们可以最大限度的节约你的实验所需。
了解我们的特价综合包,帮助您立刻开始在自己的实验室使用数字 PCR。
*平均使用条件假定每年运行1000个样本。
在你的指尖完成绝对定量
数字PCR的绝对定量是通过平行运行成千上万的单独反应而实现的。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 芯片使用硅基底板制造并在其上蚀刻有 20,000 个大小均一的纳米级反应孔,和基于液滴流的方法相比,实现了更好的上样控制和更少的反应失败概率,保证了绝对定量的更高准确性。
手册与实验方案
使用说明:支持实验方案:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统入门
用户指南:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统用户指南
用户指南:QuantStudio 3D AnalysisSuite 软件用户指南
快速参考:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统
产品文献
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统产品简报
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统实验设计指南
版本说明:QuantStudio 3D 数字 PCR 软件 v3.0
应用文献
使用数字PCR分析拷贝数变异(CNV)
您的创新性研究:“乳腺癌转化研究中的拷贝数变异分析;QuantStudio 3D 数字 PCR 系统作为另一种用于检测 HER2 基因扩增的经济且灵敏的方法”
采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统进行拷贝数分析
下一代测序(NGS)文库定量
海报:采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 平台对下一代测序 Ion Torrent 文库进行精确定量
采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统对 Ion Torrent 文库进行精确定量
绝对定量
数字PCR进行基因差异表达分析
罕见突变分析
融合转录本检测
简单的工作流程,无需过多手工操作步骤及样本处理。
QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片采用使工作流程变得简单方便。不像其它的方法需要多次转移步骤和前期样品消化,QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片仅需简单加样并封膜——即可进行 PCR 分析。能同时完成 24 块芯片的热循环步骤,而且每个芯片的读取时间少于 30 秒,QuantStudio 3D 数字 PCR 系统使用简单、简化的工作流程完成数字 PCR。
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
韩国的 Lab Genomics 公司使用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统来识别 FFPE 样品中的低频突变。
韩国天主教大学使用 dPCR 检测与前列腺癌和肺癌相关的低频突变。
经济型解决方案让任何实验室都能开展数字PCR
由于 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统并非基于昂贵的液滴流技术,因而价格明显低于市场上其它的系统。即便是最相近的数字 PCR 竞品,平均也需要使用 10 年*时间才可节省出 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统节省的费用。此外,作为超过800万TaqMan®检测方法及数字PCR的主要供应商,我们可以最大限度的节约你的实验所需。
了解我们的特价综合包,帮助您立刻开始在自己的实验室使用数字 PCR。
*平均使用条件假定每年运行1000个样本。
在你的指尖完成绝对定量
数字PCR的绝对定量是通过平行运行成千上万的单独反应而实现的。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 芯片使用硅基底板制造并在其上蚀刻有 20,000 个大小均一的纳米级反应孔,和基于液滴流的方法相比,实现了更好的上样控制和更少的反应失败概率,保证了绝对定量的更高准确性。
手册与实验方案
使用说明:支持实验方案:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统入门
用户指南:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统用户指南
用户指南:QuantStudio 3D AnalysisSuite 软件用户指南
快速参考:QuantStudio 3D 数字 PCR 系统
产品文献
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统产品简报
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统实验设计指南
版本说明:QuantStudio 3D 数字 PCR 软件 v3.0
应用文献
使用数字PCR分析拷贝数变异(CNV)
您的创新性研究:“乳腺癌转化研究中的拷贝数变异分析;QuantStudio 3D 数字 PCR 系统作为另一种用于检测 HER2 基因扩增的经济且灵敏的方法”
采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统进行拷贝数分析
下一代测序(NGS)文库定量
海报:采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 平台对下一代测序 Ion Torrent 文库进行精确定量
采用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统对 Ion Torrent 文库进行精确定量
绝对定量
数字PCR进行基因差异表达分析
罕见突变分析
融合转录本检测
接收最新资讯
仅供科研使用,不可用于诊断目的。