Thermo Scientific Velox Softwareは、(走査)透過型電子顕微鏡(STEM/TEM)用データ取得ソフトウェアで高品質データの取得を実現します。Veloxソフトウェアは、高い再現性と高スループットで、STEMやTEMの定量的な材料分析をサポートします。
Veloxソフトウェアは、Thermo Scientific Super-XおよびDual-X検出器システムと組み合わせて、エネルギー分散型X線分光法(EDS、またはEDX)アプリケーション用の独自のパッケージを提供します。透過型電子顕微鏡に最適化された複数の技術を組み合わせた優れたEDSマッピング。ライブドリフト補正、時間分解マッピング、独立チャンネル読み出し、ホルダーを考慮した独自の吸収補正などの技術により、クラス最高のEDSマッピングを高スループットで取得することができます。
人間工学に基づく統合されたユーザーインターフェース
ドリフト補正フレーム積算(DCFI)や高速マッピングにおける相互相関などの高度なドリフト補正を備え、イメージングおよび組成マッピングにおいて究極の品質を実現します。さらに、Veloxソフトウェアは、あらゆるTEM条件に対応するために設計された、スペクトルイメージング用のドリフト補正を提供します。
分りやすい検出器レイアウトインターフェース
分りやすい検出器レイアウトを有するインターフェースと全取得データの自動保存機能により、複数検出器を搭載したシステムにおいて、高再現性、高効率のデータ取得および解析を実現します。
時間分解XEDS
フレーム毎に除去する機能、時間分解XEDSにより動的な組成マッピングが可能となり、ビームに敏感な物質の組成分析におけるアーチファクトを最小限に抑制できます。
EDS定量ソフトウェア
ホルダーのシャドーイングを任意の角度で補正し、4つの独立した検出器で読み取ることができる、独自の優れたEDS定量ソフトウェア。高速EDS定量は、取得中のライブフィードバックやEDSデータの高速後処理を実現します。
高コントラストイメージング
独自技術の積分型微分位相コントラスト(iDPC)モードによる軽元素および重元素の高コントラスト原子イメージング。光サンプルの低線量高コントラストイメージングにより、ビームに敏感な物質を自然な状態でイメージングできます。
動的研究
動的研究のための柔軟なSTEMおよびTEMの動画記録。
TEMイメージング | サポートされているハードウェア | Cetaカメラスピード強化オプション |
ピクセル | 512、1k、2k、4k、ビニング2x、4x、8x | |
STEMイメージング | サポートされているハードウェア | HAADF検出器、トリプルセグメントBF/DF検出器、Panther STEM検出システム |
信号数 | 最大5 STEM信号、または最大9 STEM+EDS信号 | |
速度 | 50 nsec/ピクセル | |
エネルギー分散型X線分析※ | サポートされているハードウェア | SuperX G1/SuperX G2/DualX/SingleX |
マルチモーダル | STEM+EDS、STEM+EDS+EELSおよびSTEM+カメラ+EDS | |
システム要件 | Windows 7またはWindows 10 64ビットオペレーティングシステムを搭載したThermo Scientific TalosおよびThemis STEMおよびTEMプラットフォーム |
※オプションであり、対応するハードウェアが列構成の一部である場合にのみ使用可能な機能です。