コンパウンダーおよびエクストルーダーのアプリケーション
エクストルーダーとトルクレオメーターは、材料の混合、混練、および加工に広く用いられているツールであり、ポリマー、製薬、食品製造などの産業分野で利用されています。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、生産性向上に役立つ柔軟性の高いラボ用エクストルーダーを提供しています。
新規ポリマー化合物開発のためのエクストルーダー
現代のポリマー化合物の組成は非常に複雑で、多くの成分が含まれています。これらの添加剤や充填剤の中には、ポリマーマトリックス中に均一分散させることが困難なものもあります。この最先端のエクストルーダーは、混練条件を最適化することができ、こうした複雑なポリマー材料を簡単に製造できます。
循環経済を目指したプラスチックリサイクル用エクストルーダー
リサイクル材料の品質は、プラスチック廃棄物のポリマーの種類、その由来や品質によって左右されます。リサイクル材料の品質は、エクストルーダーへの充填時の挙動から、押出加工や最終的な材料特性に至るまで、プロセス条件に影響を与えます。
ラボ用スケールのエクストルーダーは、以下の用途での効率的なツールとして利用できます。
  • リサイクル材料の特性とブレンドの最適化を目的として、さまざまな条件下で行う各種組成の材料試験
  • 柔軟なプロセス開発と製造プロセスのシミュレーション
  • 必要な要件を材料が満たしているかを検証する品質管理
  • R&Dとプロダクトデザイン:新規の設計や材料について小規模評価をすることによる時間と費用の節約
ポリマーの特性評価
ポリマーの特性やそれに応じた製造プロセスの最適化は、材料についての本質的な深い理解を必要とします。これには、溶融時の挙動や粘度、添加剤の影響、温度やせん断の安定性といった重要な特性が含まれます。エクストルーダーとレオメーターは、これらのパラメーターの正確な制御と測定に最適です。
積層造形(3Dプリンティング)のための押出成形
3Dプリンティングは、独自のポリマーフィラメントに依存しています。二軸スクリューエクストルーダーは、複数の成分を混練により均一な混合物にするための柔軟なアプローチを提供でき、こうしたフィラメントの製造に最適です。
リチウムイオン電池の研究と製造のためのエクストルーダー
一般的な電極スラリーの製造では、撹拌容器内でのバッチ式混練を用いて、活物質、カーボンブラック、溶媒、バインダー、添加剤の混合を行っています。二軸スクリュー混練による連続生産プロセスでは、材料のせん断、スループット、熱伝達、滞留時間を正確に制御し、電極スラリーの性能を向上させることができます。
医薬品の配合と製造のための製薬用エクストルーダー
医薬品の製造では、API溶解性、処理安定性、味覚マスキング、腸溶性、そして特殊な剤形など、製造プロセス全体を通じて数多くの重大な課題に直面します。Thermo Scientificのエクストルーダーおよび関連する分析装置は、医薬品の配合および製造用に設計されており、フィジビリティスタディから製造までの過程を短縮することができます。
食品開発における押出混錬
エクストルーダーによる押出混練は、食品の開発と生産における一般的な手法ですが、新しい機能性食品の開発でも重要な役割を果たしています。加工パラメーターを変更することで、食感、形状、色、風味など、食品のさまざまな性質を制御して改善することが可能です。食品の押出混練は汎用性の高い手法であり、肉類似品、パスタ、シリアル、スナック、香料、栄養添加物、動物飼料製品の製造に適しています。
化粧品およびパーソナルケア製品の押出混錬
二軸スクリューエクストルーダーの連続プロセスは混合および混練能力に優れており、ルースパウダーや圧縮材料などから作られる多くの化粧品およびパーソナルケア製品の製造に適しています。エクストルーダーでは、さまざまな粉末および液体原料から均質な混合物をわずかワンステップで生成できます。エクストルーダー内の温度は、広範囲かつ多様なゾーンでの制御が可能で、プロセス中の混合物全体の粘度調整を容易にします。
エクストルーダーについて学べるe-learning
製薬、食品、ポリマーなどの分野におけるエクストルーダーのアプリケーションや、当社エクストルーダーの特長など幅広い内容のオンデマンド・コンテンツを日本語版にて用意しております。ぜひご視聴ください。