Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nicolet FTIR分光光度計、Nicolet赤外顕微鏡、またはThermo Scientific DXR顕微分光法システムはルーチン分析のニーズを満たし、さらに高い要求にも対応することができます。ラインナップから最適な一台をお選びください。ラマン分光法はFTIRの測定結果を補完し、相互に補完的な情報を提供します。これにより、材料分析における問題の迅速な解決が可能となり、さらに詳細かつ包括的な材料特性の理解につながります。
以下のチャートを使用して、解決すべき問題に対してのさまざまなソリューションオプション、理想的な分析方法、必要なスキルレベル、およびサンプリングの形態を比較してください。以下の項目をクリックすると、各装置の詳細をご覧いただけます。
1. サンプル上のターゲットを特定し、
2. スペクトル分析(シングルポイント測定)またはスペクトルイメージング(空間的分光法)を用いて未知の物質を同定します。
当社の経験あるスタッフがお客様のワークフローに最適な装置を提案させていただきます。ご予算内で目的の分析(超高速マッピング、マイクロATRなど)に対応できるように提案いたします。
SurveyIR顕微分光法アクセサリ + Nicolet Summit FTIR | Nicolet iN10赤外顕微鏡 | Nicolet iN10 MX赤外イメージング顕微鏡 | Nicolet RaptIR/RaptIR+ FTIR顕微鏡 | DXR3顕微レーザーラマン | DXR3xiイメージング顕微ラマン | ||
製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
解決すべき課題 | 同定 | 同定 | 同定 空間的位置&分布の把握 | 同定 空間的位置&分布の把握 | 迅速な同定 高い空間分解能が必要 | 同定 形態の特定 空間的位置&分布の把握 | 同定 形態の特定 空間的位置&分布の把握 |
最適な用途 | ASSURE | ASSURE | SOLVE | DISCOVER | SOLVE | SOLVE | DISCOVER |
使用頻度 | 時々 | 時々 | ほぼ毎日 | ほぼ毎日 | 毎日 | ほぼ毎日 | ほぼ毎日 |
ユーザーのスキルレベル | 初級 | 初級 | 上級 | 上級 | 初級から上級まで | 中級 | 中級 |
最小サンプルサイズ | 100 μm | 25 μm | 10 μm | 10 μm | <5 μm | 1 μm | 1 μm |
シングルポイント分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
小さなエリアの分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
大きなエリアの分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
自動化 | なし | なし | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
高度な顕微鏡オプション | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
装置構成 | FTIR分光光度計に装着 | FTIR分光光度計に装着 | 専用の一体型顕微鏡 | 専用の一体型顕微鏡 | FTIR分光光度計に装着 | 専用の一体型顕微鏡 | 専用の一体型顕微鏡 |
ほぼ毎日 |
ほぼ毎日 |
注:すべての赤外顕微鏡には操作およびデータ解析用のPCが必要です。
アプリケーション:製薬、科学捜査、化粧品、鉱業、地質学、自動車、ポリマー、包装、塗料、エレクトロニクス、ナノマテリアル、半導体、食品、インク&色素
SurveyIRはCzitek, LLCの商標です。その他のすべての商標は、サーモフィッシャーサイエンティフィックとその子会社の所有物です。