Search Thermo Fisher Scientific
神経細胞の形態および結合性は、神経細胞機能の重要な要素です。Molecular Probes® の標識および検出ツールには、神経ネットワークとその機能を精査するための多種多様なプローブがあり、それぞれのプローブ群には多様な色調の蛍光カラーが用意されています。
蛍光トレーサーは直接検出できるというメリットがあると同時に、シグナルを増幅するために使用される抗体やストレプトアビジン-色素コンジュゲートのハプテンにもなります。
神経ネットワークのトレーシングに用いられる技術は、シングル セルをトレーシングするものと細胞集団をモニタリングするものに分けられます。ほとんどの蛍光プローブは新鮮組織切片および培養細胞実験に問題なく使用できますが、固定組織およびin vivoに使用する際には特別な条件が必要です。