Search Thermo Fisher Scientific
カルシウムフラックスアッセイは、創薬において広く活用されているターゲットクラスであるGタンパク質共役受容体(GPCR)を介した、アゴニスト刺激性シグナル伝達およびアンタゴニスト阻害性シグナル伝達の細胞内測定に広く使用されています。神経細胞においては、細胞内カルシウムは、シナプス活性およびシグナル伝達経路の活性化に極めて重要な役割を果たしています。神経細胞の活動を測定するための、カルシウムの機能的イメージングは神経科学研究において極めて重要な技術です。
当社では、数多くのMolecular Probes® イオンインジケーターを開発し、高い蛍光強度と幅広い波長範囲を利用してカルシウムの追跡を行うことを可能としました。
緑色または赤色蛍光色素を使用したCa2+フラックスのイメージングのいずれにおいてもその着手を容易にするために、当社ではローダミンベースおよびfluo-4ベースのカルシウムイメージングキットを開発しました。 | ![]() 図1.培養液中で増殖させ、細胞内カルシウム濃度を示すためにfluo-4 アセトキシメチル(AM)エステルをローディングした、分化したNG108-15 細胞。 |
各Oregon Green® カルシウムインジケーターは、細胞内カルシウムとより高い親和性で結合するため、多くのアプリケーションに適した感度範囲が得られます。Oregon Green®プローブは、休止状態のCa2+レベルにおいて緑色蛍光を発光し、Ca2+濃度の上昇に伴い蛍光強度が14倍に増大します。マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によるローディングのための細胞非透過性組成、および細胞内でのより長時間の保持のためのデキストランコンジュゲートとして入手可能です。 細胞透過性組成の試薬は、細胞培養の培地中にローディングすることが可能で、イメージングアッセイに加えて、マイクロプレートアッセイおよびフローサイトメトリーにも適合します。 | ![]() 図2.Oregon Green® 488 BAPTA-1を使用した、アフリカツメガエル卵母細胞におけるカルシウム振動の共焦点走査画像。 |
Fluoシリーズのカルシウムインジケーターは、休止レベルのCa2+濃度において最小限の蛍光を発光し、各インジケーターの蛍光強度は、Ca2+濃度の上昇に伴い100倍に増大します。各fluo 色素は、細胞内のカルシウムと特異的な親和性を持って結合するため、異なるCa2+濃度に適した感度の範囲が得られます。Fluo 色素は、マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によるローディングのための細胞非透過性組成で入手することが可能です。 細胞透過性組成の試薬は、細胞培養の培地中にローディングすることが可能で、HSTを含むイメージングおよびマイクロプレートアッセイと適合します。 | ![]() 図3.5 µM のFluo-4をローディングしたHeLa細胞。 |
ローダミンベースのカルシウムインジケーターには、Ca2+濃度の大きな変化から小さな変化のための幅広い種類のプローブが含まれています。カルシウム結合により50倍の蛍光強度の増大を示し、GFPまたは緑色蛍光色素とのコンジュゲートに使用することが可能な幅広い範囲の波長を提供するため、マルチプレックス解析を可能とします。 細胞のローディングには、膜透過性組成またはマイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬を使用することが可能です。特に、Rhod-2はミトコンドリアに局在し、イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレートアッセイおよびHCSプラットフォームに使用することが可能です。 | ![]() 図4X-rhod-1 AMで染色したウシ肺動脈内皮生細胞。 |
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が>100倍増大し、休止カルシウムレベルでは最小の蛍光を示します。 | Ca2+結合により蛍光発光強度が>50倍増大し;GFPまたは緑色蛍光色素と共に使用することが可能です |
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | |
フルオロフォア | Fluo-4 | Rhod-3 |
標準的なフィルター | FITC | TRITC |
励起/発光(nm) | 494/506 | 556/579 |
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | |
プラットフォーム | 蛍光顕微鏡法 | |
使用の注意 | 細胞は、PowerLoad™ 試薬およびプロベネシド(キットに含まれています)を使用して、培地中でローディングされます。 | |
フォーマット | 1 キット/50 カバースリップ | 1 キット/50 カバースリップ |
カタログ番号 | F10489 | R10145 |
リードアウト | Ca2+との結合により蛍光強度が14倍増大。休止カルシウムレベルでの蛍光可視化により、刺激前の細胞の位置および構造の可視化に有用な色素となっています。 | ||||
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの中程度の変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの大きな変化を検出します。 | ||
フルオロフォア | Oregon Green® 488 BAPTA-1 | Oregon Green® 488 BAPTA-6F | Oregon Green® 488 BAPTA-5N | ||
標準的なフィルターセット | FITC | FITC | |||
励起/発光(nm) | 494/523 | 492/517 | |||
参考文献 | 引用 | ||||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 非透過性 | 非透過性 | 非透過性 | 非透過性 |
プラットフォーム | フローサイトメトリー、マイクロプレート、イメージング | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | デキストランにより細胞漏出が低下します | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | |
フォーマット | 10 x 50 µg | 500 µg | 5 mg | 500 µg | 500 µg |
カタログ番号 | O6807 | O6806 | O6798 | O23990 | O6812 |
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が大きく増大し(>100倍)、休止カルシウムレベルでは最小の蛍光を示します。 | |||||
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの中程度の変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの大きな変化を検出します。 | |||
フルオロフォア | Fluo-4 | Fluo-5F | Fluo-4FF | |||
標準的なフィルターセット | FITC | |||||
励起/発光(nm) | 494/506 | 494/516 | 494/516 | |||
参考文献 | 引用 | 引用 | 引用 | |||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 非透過性 | 透過性 | 非透過性 | 透過性 | 非透過性 |
プラットフォーム | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします |
フォーマット | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
カタログ番号 | F14201 | F14200 | F14222 | F14221 | F23981 | F23980 |
X-Rhod-1、AM、細胞透過性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が大きく増大します | ||||
GFP または緑色蛍光色素と共に使用することが可能です。 | |||||
範囲 | ミトコンドリアに局在します | Ca2+の微小な変化を検出します。 | Ca2+の大きな変化を検出します。 | ||
フルオロフォア | Rhod-2 | X-Rhod-1 | X-Rhod-5F | ||
標準的なフィルターセット | TRITC | ローダミン | ローダミン | ||
励起/発光(nm) | 552/581 | 580/602 | 581/603 | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | |||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 透過性 | 透過性 | 非透過性 | |
プラットフォーム | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします |
フォーマット | 20 x 50 µg | 1 mg | 10 x 50 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
カタログ番号 | R1245MP | R1244 | X14210 | X23985 | X23984 |
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が>100倍増大し、休止カルシウムレベルでは最小の蛍光を示します。 | Ca2+結合により蛍光発光強度が>50倍増大し;GFPまたは緑色蛍光色素と共に使用することが可能です |
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | |
フルオロフォア | Fluo-4 | Rhod-3 |
標準的なフィルター | FITC | TRITC |
励起/発光(nm) | 494/506 | 556/579 |
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | |
プラットフォーム | 蛍光顕微鏡法 | |
使用の注意 | 細胞は、PowerLoad™ 試薬およびプロベネシド(キットに含まれています)を使用して、培地中でローディングされます。 | |
フォーマット | 1 キット/50 カバースリップ | 1 キット/50 カバースリップ |
カタログ番号 | F10489 | R10145 |
リードアウト | Ca2+との結合により蛍光強度が14倍増大。休止カルシウムレベルでの蛍光可視化により、刺激前の細胞の位置および構造の可視化に有用な色素となっています。 | ||||
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの中程度の変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの大きな変化を検出します。 | ||
フルオロフォア | Oregon Green® 488 BAPTA-1 | Oregon Green® 488 BAPTA-6F | Oregon Green® 488 BAPTA-5N | ||
標準的なフィルターセット | FITC | FITC | |||
励起/発光(nm) | 494/523 | 492/517 | |||
参考文献 | 引用 | ||||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 非透過性 | 非透過性 | 非透過性 | 非透過性 |
プラットフォーム | フローサイトメトリー、マイクロプレート、イメージング | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | デキストランにより細胞漏出が低下します | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | |
フォーマット | 10 x 50 µg | 500 µg | 5 mg | 500 µg | 500 µg |
カタログ番号 | O6807 | O6806 | O6798 | O23990 | O6812 |
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が大きく増大し(>100倍)、休止カルシウムレベルでは最小の蛍光を示します。 | |||||
範囲 | 細胞内カルシウムの微小な変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの中程度の変化を検出します。 | 細胞内カルシウムの大きな変化を検出します。 | |||
フルオロフォア | Fluo-4 | Fluo-5F | Fluo-4FF | |||
標準的なフィルターセット | FITC | |||||
励起/発光(nm) | 494/506 | 494/516 | 494/516 | |||
参考文献 | 引用 | 引用 | 引用 | |||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 非透過性 | 透過性 | 非透過性 | 透過性 | 非透過性 |
プラットフォーム | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします |
フォーマット | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
カタログ番号 | F14201 | F14200 | F14222 | F14221 | F23981 | F23980 |
X-Rhod-1、AM、細胞透過性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リードアウト | Ca2+結合により蛍光発光強度が大きく増大します | ||||
GFP または緑色蛍光色素と共に使用することが可能です。 | |||||
範囲 | ミトコンドリアに局在します | Ca2+の微小な変化を検出します。 | Ca2+の大きな変化を検出します。 | ||
フルオロフォア | Rhod-2 | X-Rhod-1 | X-Rhod-5F | ||
標準的なフィルターセット | TRITC | ローダミン | ローダミン | ||
励起/発光(nm) | 552/581 | 580/602 | 581/603 | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | |||
細胞透過性または非透過性? | 透過性 | 透過性 | 透過性 | 非透過性 | |
プラットフォーム | イメージング、フローサイトメトリー、マイクロプレート、HCS | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
使用の注意 | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします | 培地中でのローディング | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペットまたは飲作用細胞ローディング試薬によりローディングします |
フォーマット | 20 x 50 µg | 1 mg | 10 x 50 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
カタログ番号 | R1245MP | R1244 | X14210 | X23985 | X23984 |
Molecular Probes® Handbook
| さらに詳しい情報 |