Search Thermo Fisher Scientific
Molecular Probes® ナトリウムインジケーターは、他の一価の陽イオンが生理学的濃度で存在する条件下において、Na+ 濃度の空間的時間的解析を可能とします。これらのナトリウムインジケーターは、Na+ との結合により、波長のシフトを殆ど示すことなく、緑色蛍光強度の増大を示します。
これらのナトリウムインジケーターは、単離されたミトコンドリアにおけるNa+ のグラジエントを推定する、細胞内Na+レベルを測定する、細胞内でのNa+ 流出を測定する、あるいは他の蛍光インジケーターと組み合わせることにより細胞内Na+ 濃度の変化をCa2+濃度およびMg2+ 濃度、細胞内pHおよび膜電位と関連付けるなどの目的に使用することが可能です。 |
|
Na+ 濃度の空間的時間的解析および定常状態のナトリウム濃度の変化、特にナトリウム/カリウムATPアーゼの研究に使用されます。軸索およびシナプス前終末内ならびに軸索起始部におけるナトリウムバーストも測定します。
リードアウト | Na+ との結合により、波長のシフトを殆ど示すことなく、緑色蛍光強度の増大を示します。 | スペクトルの励起シフトを使用して、単離されたミトコンドリア内のNa+ グラジエントおよび細胞内Na+ レベルを推定します。 | |||
範囲 | 反応する細胞内Na+の範囲は約10 mMです。 | 生理学的範囲のNa+ に反応します。 | |||
フルオロフォア | CoroNa™ Green | SBFI | |||
標準的なフィルター セット | FITC | Na+ レベルの定量のために励起比を必要とします。 | |||
励起/蛍光(nm) | ~492/516 | ~340 および380/500 | |||
参考文献 | 引用 | 引用 | |||
細胞透過性または非透過性? | 非透過性 | 細胞透過性 | 非透過性 | 細胞透過性 | |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング | |
使用の注意 | マイクロインジェクション、パッチピペット、または飲作用細胞ローディング試薬によるローディング | 培地中でのローディング | マイクロインジェクション、パッチピペット、または飲作用細胞ローディング試薬によるローディング | 培地中でのローディング | |
フォーマット | 1 mg | 20 x 50 µg | 1 mg | 1 mg | 20 x 50 µg |
カタログ番号 | C36675 | C36676 | S1262 | S1263 | S1264 |
お役立ち情報 | |
Molecular Probes® Handbook | 詳しく知る
|