Search Thermo Fisher Scientific
これまで発売しておりましたEVOS Imaging Systemに関して、インストールガイドやユーザーガイド、仕様書、アプリケーションノート、ビデオなど、すべてのサポート技術リソースをアーカイブとしてまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
対応するベッセル | ウェルプレート、35 mmディッシュ、T25フラスコ |
温度範囲 | 周囲温度~40℃ |
CO2の範囲 | 0~20% |
O2の範囲 | 0~21%(周囲環境) |
湿度範囲 | 37℃で>80%相対湿度 |
寸法 | 25 x 19 x 3.7 cm(環境チャンバー) 37 x 16 x 20 cm(制御ユニット) |
重量 | 1.5 kg(環境チャンバー) 10 kg(制御ユニット) |