Search Thermo Fisher Scientific
すべてのEVOS顕微鏡には、次のような共通の特長があります:高分解能イメージング、明るいLED光源、高解像度のカメラと光学系、コンパクトで効率的な設計、最小限の取り扱い、強力で直感的なソフトウエア。お客様に最適なモデルは、ニーズとアプリケーションにより異なります。多用途のラボ機器をお求めの場合は、全自動システムEVOS M7000 Imaging Systemまたは高度なシステムであるEVOS M5000 Imaging Systemのいずれかをお選びください。細胞培養アプリケーションに適した基本的な顕微鏡をお求めの場合は、EVOS M3000 Imaging Systemをお選びください。
ハイコンテント解析(HCA)またはスクリーニングを行うアプリケーションには、EVOS M7000 HCAパッケージまたはCellInsightプラットフォームをご検討ください。
|
|
|
モデルタイプ | ||
全自動で、明視野、位相差、カラー、および蛍光イメージングのためのモノクロカメラとカラーカメラを装備 | 半自動で、明視野、位相差、カラー、および蛍光イメージングのためのモノクロとカラー画像捕捉を装備 | 明視野、位相差、カラー、および蛍光イメージング用の固定ステージ |
概要 | ||
EVOS M7000は、ライブセル解析や画像タイリング、Z-スタックなどの要求の厳しいスライドおよび細胞ベースのイメージングアプリケーションを簡素化するために、高度な機能を備えて設計されています。 | EVOS M5000は、簡単な確認から学術論文レベルの画像取得まで、幅広いアプリケーションに対応するよう設計されています。Stage View機能により、関心のあるポイントを容易に見つけて、観察位置の追跡および記録ができます。 | EVOS M3000は、細胞のコンフルエンシーや蛍光タンパク質発現、サンプルの品質確認、細胞のモニタリングなど、細胞培養のルーチンワークに最適です。 |
EVOS M7000 | EVOS M5000 | EVOS M3000 |
---|---|---|
シンプルな設置 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
設置とトレーニング | ||
サービスチーム | ユーザー | ユーザー |
電動X/Yスキャニングステージ | ||
![]() | --- | --- |
手動メカニカルステージ(オプション) | ||
--- | ![]() | ![]() |
対物レンズ搭載可能数 | ||
5 | 5 | 4 |
位相差 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
対物レンズ倍率 | ||
1.25~100x | 1.25~100x | 1.25~60x |
蛍光チャンネル | ||
2 | ||
蛍光LED Light Cube | ||
![]() | ![]() | ![]() |
モノクロまたはカラーカメラ(内蔵) | ||
両方 | モノクロ、LEDベースRGB照明スキーム | カラーカメラ |
落射蛍光画像 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
透過光画像 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
カラー画像 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ベンチトップシステム | ||
![]() | ![]() | ![]() |
組織培養フード内での使用に最適 | ||
--- | ![]() | ![]() |
暗室の必要性 | ||
無し | 無し | 無し |
タイムラプスイメージング用Onstage Incubator | ||
オプション | オプション | --- |
オートフォーカス機能 | ||
マルチチャンネル | マルチチャンネル | --- |
Z-スタック機能 | ||
![]() | ![]() | --- |
自動マルチウェルプレートスクリーニング | ||
![]() | --- | --- |
クラウド接続 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
USBポート | ||
![]() | ![]() | ![]() |
外部モニター対応 | ||
![]() | ![]() | ![]() |