Search Thermo Fisher Scientific
顕微鏡イメージングを自動化することでスループットが向上し、より多くのサンプルを分析できます。自動化はさまざまなラボ環境で分析ワークフローのさまざまなステップに対応できます。たとえば実験によっては、目的はマイクロウェルプレートのハンズフリースキャンです。スループットの高いラボは、ロボットによるプレートローディングを実現したいと考えています。神経軸策分岐や細胞内小胞を自動かつ再現性のある方法でカウントするツールが必要なラボもあります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、あらゆるレベルの自動化に対応するツールを提供しています。
研究ニーズを満たすさまざまな対物レンズ、ライトキューブ、およびベッセルホルダーで構成できる使いやすい細胞イメージング機器のポートフォリオをご覧ください。
サーモフィッシャーサイエンティフィックはお客様のアプリケーションに適する自動イメージングソリューションを提供しています—実行するイメージングアプリケーションに基づいて最適なシステムを選択できます。プラットフォームの選択は、以下のいずれか、またはすべてによって異なります。
以下の選択ガイドを使用して、お客様に適したシステムをお選びください。
![]() EVOS M7000 さまざまな高度自動イメージングアプリケーションに最適 | ![]() CellInsight CX5プラットフォーム スループットをスケールアップするコンパクトなスクリーニングシステム | |
広視野蛍光 | 4チャンネル | 5チャンネル |
カメラ | 3.45 µm画素解像度の高感度3.2 MP(2,048 x 1,536)CMOSセンサー | Photometrics X1 CCD |
LEDライトキューブ | ✓ | |
LEDライトエンジン | ✓ | |
蛍光チャンネル | 同時に4つの交換可能な蛍光キューブと明視野画像に対応。20種類以上のライトキューブから選択可能。 | 青 励起:386/23 発光:440/40 緑 励起:485/20 発光:521/21 赤 励起:560/25 発光:607/34 遠赤 励起:650/13 発光:694/35 近赤外 Ex:740/13 励起:809/81 |
共焦点 | NA | NA |
明視野 | ✓ | ✓ |
位相コントラスト | ✓ | |
対物レンズターレット | 5ポジション 1.25x~100x | 1ポジション 2x~20x |
オートフォーカス | ✓ | ✓ |
オンステージインキュベーター | ✓(オプション) | |
自動スキャン | ✓ | ✓ |
ロボット互換性 | ✓ | |
ソフトウェア | オプションのCelleste Image Analysis Software付きEVOS M7000 | HCS Studio |
重量 | 11.8 kg(26 lbs) | 45 kg(99.2 lb) |
サイズ | 高さ:36 cm(13インチ) 幅:33 cm(14インチ) 奥行き:46 cm(18インチ) | 高さ:37.2 cm(14.6インチ) 幅:41.4 cm(16.3インチ) 奥行き:59.4 cm(23.4インチ) |
細胞解析サポートセンター
細胞解析ワークフローのヒント、トラブルシューティング、およびリソース