Search Thermo Fisher Scientific
幹細胞増殖因子 |
幹細胞増殖因子およびサイトカインは、健全な幹細胞培養において重要な役割を果たします。なかには多能性を維持し、自己再生を可能にし、ESCやiPSCの自発的な分化を防止するものもありますが、他の増殖因子は、タンパク質を介した細胞シグナル伝達経路の開始または阻害により幹細胞を再プログラムします。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、幹細胞を効率的に維持、増殖、目的の表現型に分化させるための幹細胞増殖因子、サイトカイン、およびその他の幹細胞関連組み換えタンパク質をPeproTechポートフォリオで提供しています。
このESC/iPSC分化経路ポスターで、多能性幹細胞(iPSC/ESC)を目的細胞へ分化させるのに使用する特定の組み換えタンパク質を特定してください。
![]() | 人工多能性幹細胞(iPSC)および胚性幹細胞(ESC)の培養は細胞源が異なりますが、あらゆる種類の細胞に分化する能力を持っているため、細胞治療や細胞生物学研究の理想的な候補となります。FGF-basicなどの幹細胞成長因子は、細胞の生存、アポトーシス、増殖の遺伝子制御を通じて多能性幹細胞培養を維持します。BMP-4などの組み換えタンパク質も、多能性幹細胞培養における不要な分化をブロックするために使用されます。 |
![]() | 造血 幹細胞(HSC)は、骨髄およびリンパ系の系統からすべての血液細胞タイプに分化します。サイトカインIL-7はHSCをリンパ系前駆細胞に分化させるのに対し、サイトカインIL-3と幹細胞増殖因子GM-CSFの組み合わせはHSCを骨髄系統へと送り込みます。リンパ系幹細胞培養に他のサイトカインや増殖因子を添加すると、T細胞、B細胞、NK細胞などの免疫細胞種へ分化が誘導されます。増殖因子の正しい組み合わせを適用すると、骨髄性幹細胞培養物を好中球、マクロファージ、または樹状細胞に分化させられます。 |
HSCは、血液循環中に見られる成熟した血液細胞に発達する過程で一連の変化を重ねます。細胞培養では、これらの変化は増殖因子やサイトカインにより誘導されます。造血幹細胞の分化をin vitroで誘導するために必要なタンパク質を視覚化します。
![]() | 間葉系幹細胞(MSC)細胞は、骨髄やその他の血管組織に見られる多能性の血管周囲細胞です。さまざまな間葉系幹細胞サプリメントに曝露されると、これらの細胞は軟骨形成、脂肪生成、筋形成、骨形成などの細胞シグナル伝達経路を介して変化します。 |
タンパク質 | 軟骨細胞 | 骨細胞 | 筋細胞 | 脂肪細胞 |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | ||
BMP-6 | ✓ | |||
BMP-7 | ✓ | |||
CCL8(MCP-2) | ✓ | |||
CXCL9 | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | |||
FGF-8 | ✓ | |||
FGF-9 | ✓ | |||
FGF-basic(FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLT-3 Ligand(FLT3L) | ✓ | ✓ | ||
IGF-1 | ✓ | |||
IL-1 | ✓ | |||
IL-11 | ✓ | |||
IL-15 | ✓ | |||
IL-6 | ✓ | |||
IL-7 | ✓ | ✓ | ||
IL-8(CXCL8) | ✓ | ✓ | ||
LIGHT | ✓ | |||
M-CSF | ✓ | |||
TRANCE(RANKL) | ✓ | |||
CXCL12(SDF-1a) | ✓ | |||
TGF-β 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VEGF-165 | ✓ |
増殖因子およびサイトカインは、MSCがin vitroで脂肪細胞、軟骨細胞、筋細胞、骨細胞に分化するのを助けます。MSCの分化、調達、特性の詳細については、このカタログをご覧ください。
![]() | 神経細胞分化のための幹細胞増殖因子とサイトカイン神経幹細胞は、神経系の主要な表現型を生成する多能性幹細胞です。基底細胞、グリア細胞、神経幹細胞の前駆細胞は、運動神経細胞や末梢神経細胞、星状膠細胞などの中枢神経系の細胞に分化します。 |
タンパク質 | 神経幹細胞再生 | グリア前駆細胞 | ||
---|---|---|---|---|
I型アストロサイト | II型アストロサイト | オリゴデンドロサイト | ||
CNTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGF-basic(FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGF-1 | ✓ | |||
NT-3 | ✓ | |||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | |
ソニックヘッジホッグC25II(SHH) | ✓ | ✓ |
タンパク質 | 前駆細胞 | 神経前駆細胞 | |||
---|---|---|---|---|---|
モーター | 末梢 | ドーパミン作動性 | グルタミン酸作動性 | GABA作動性 | |
BDNF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
β-NGF | ✓ | ||||
BMP-2 | ✓ | ||||
BMP-4 | ✓ | ||||
EGF | ✓ | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-8b | ✓ | ✓ | |||
FGF-basic(FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GDNF | ✓ | ✓ | |||
IGF-1 | ✓ | ✓ | |||
NT-4 | ✓ | ||||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ソニックヘッジホッグC25II(SHH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
神経幹細胞研究、疾患モデリング、および再生医療における増殖因子およびサイトカインの役割についてお読みください。
iPSC/ESCは、in vivoで3層の胚葉層を介してあらゆる細胞系統に分化できます。これらのプロセスをすべてのヒト組織にわたってin vitroで再現することはまだ難しいですが、増殖因子iPSC/ESCを適切に組み合わせることで、疾患モデル研究に重要な肺細胞、腸細胞、膵細胞、甲状腺、肝細胞などの多数の細胞タイプに分化させることが可能です。
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Learn about all aspects of cell culture
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Procedures and buffers for performing western blots
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Search the database to find answers to your questions
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Get in touch with GMP technical and regulatory experts