Search Thermo Fisher Scientific
※KingFisherプラスチック製品を使用することにより、KingFisher機器の適切な機能とアプリケーション性能を確保し、「KingFisherに適合」として販売されているサードパーティ製プラスチック製品でも、それらを使用することにより発生しうる高価な修理を回避できます。サードパーティ製プラスチック製品を使用すると、機器サービス契約・サービス保証が無効になる場合があります。
KingFisher Flex用マグネットヘッドはツールなしで簡単に交換できるため、96および24ディープウェルフォーマットの間で楽にシフトできます。
時間を節約し再現性を向上させるには、KingFisherシステムを電動ピペットまたは自動試薬ディスペンサーと組み合わせてご使用ください。
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizerピペットを使用すると、ほぼすべてのチューブ、ラック、マイクロプレート、または水平ゲルボックスの間でサンプルを迅速かつ効率的に移送できます。チップ間隔調整機能により、スケールをスライドさせるだけでチップ間の間隔を設定でき、ご希望のラボウェアフォーマットに合うように間隔を伸縮できます。新しいMy Pipette™ Creatorアプリを使用すると、PCから簡便にE1-ClipTipをプログラムできます。
※さまざまなサンプル量やチップサイズに対応した他のモデルについては、カタログ番号のリンクでご覧になれます。
Multidrop™ Combi試薬ディスペンサーは、0.5~2,500 µLの幅広い範囲で正確に分注し、6~1,536ウェルのマイクロプレートと高さ5~50 mmのプレートに対応します。これを使用して、より迅速かつ一貫してプレートに充填できます。
互換性のあるバーコードリーダー、ロボットリキッドハンドラー、またはロボットプレートムーバーを使用して、KingFisherシステムのワークフローを合理化できます。
汎用性の高いKingFisher Prestoは、互換性のあるロボット液体分注システムと統合してハンズフリーの自動化を実現するよう設計されています。市販の多くのロボット液体分注システムはKingFisher Prestoに適合します。KingFisherの販売担当者またはご希望の代理店にお問い合わせになり、テスト済みのKingFisherインターフェースが提供されているかをご確認ください。
Thermo Scientific™ Orbitor™マイクロプレートムーバーで、機器のローディングスループットを向上させ、ハンズオン時間を短縮できます。このマイクロプレートムーバーは、サンプル追跡と在庫管理のためのバーコードスキャンを内蔵した、コンパクトで連携的作業を行うベンチトップ型プレートムーバーです。Orbitor RS2の革新的な双方向伸縮アームは卓越したリーチと精度を提供し、360ºのワークスペースを備えているためラボにとって貴重なツールとなります。Orbitor RS2はKingFisher FlexおよびPrestoモデルとの互換性があり、要件に合わせ柔軟に構成できます。
※その他の構成は、カタログ番号リンクでご覧になれます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックのAmplitudeソリューションは、高度に自動化された新しいリアルタイムPCR検査プラットフォームで、7,000を超えるCOVID-19検体を24時間で分析できます。