正確で一貫した溶存酸素測定
当社は、お客様の性能と価格の基準を満たすように設計された、さまざまな溶存酸素測定装置およびアクセサリを提供しています。当社の溶存酸素メーター、プローブ、溶液、およびアクセサリは、溶存酸素測定値の再現性と精度を高めるように設計されています。
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください。または、製品選択のサポートは、当社の専門スタッフにお任せください。
溶存酸素測定用のアプリケーション
空気は一定の割合(約20.9%)の酸素を持つと見なすことができます。空気が水と接触すると、空気中の酸素は水に溶けます。水に溶ける酸素の量は、水を完全に飽和させるのに十分な時間と適切な混合があるかどうか、水温、気圧、水の塩分含有量、酸素を消費する物質が水中にあるかどうかなど、多くの要因に依存します。酸素含有量は多くの生物学的および化学的プロセスにとって重要であるため、水試料中に実際に溶解した酸素の量を測定することは非常に重要です。
溶存酸素測定の用途には、酸素の量が反応速度やプロセス効率に影響を与えるプロセス、または環境条件を示すプロセスが含まれます。いくつかの重要なアプリケーションには、廃水処理、ワイン製造、バイオ反応、および環境水モニタリングなどがあります。Thermo Scientific Orion DO装置は、規制要件を満たす測定ニーズを満たすために、ポーラログラフィーおよび光学技術を自由に選択できます。膜酸素電極は、水中の酸素をリアルタイムで測定するために最も広く使用され、広く認められている方法です。お客様の規制ニーズへの対応に、Thermo Scientificの装置がどのように役立つかをご覧ください。
ワイン中の溶存酸素の測定
ワイン中の溶存酸素の測定
ワインの酸素含有量は、品質、安定性、寿命に大きな影響を与えます。このため、ワイン製造と瓶詰めプロセスのさまざまな段階で酸素の取り込みを監視および制御することが、ワイナリーにとってますます懸念されるようになっています。酸素はワインの自然な熟成プロセスの一部ですが、有害なレベルでは白ワインを変色させ、白と赤の両方のワインに風味劣化を引き起こす可能性があります。消費者が最高品質の製品を入手していることを確認するためには、瓶詰め後のワインの分子酸素濃度を測定することが非常に重要です。
オリオンスターA223 RDO/DOポータブルメーターとRDO光学溶存酸素センサーを使用することで、ワイナリーは高品質のワインを継続的に生産することができます。RDOセンサーにより、ワインをボトル内で直接測定できるため、溶存酸素測定を速度と正確に行うことができます。RDOセンサーの応答速度、正確性、および精度は、現在のDO測定技術と同等またはそれ以上です。
ワイン中の溶存酸素の測定に関するアプリケーションノートをダウンロードしてください
高地での溶存酸素の測定
高地での溶存酸素の測定
1つの温度、気圧、塩分での飽和水中の溶解度は、長年にわたって科学者によって測定され、記録されています。これらの情報は現代の溶存酸素メーターにプログラミングされている基本的なデータです。水は、低い気圧(高地など)および高塩分濃度では、より少ない酸素を保持します。
溶存酸素濃度は高度4500メートル以上の海抜で、特殊な設計上の特徴を持つ高度な機器を利用して測定することができます。水サンプルの飽和溶存酸素(DO)レベルは、次のような多くの要因に依存します。
  • 温度
  • 大気圧/高度
  • 塩分濃度
DOセンサーで測定したサンプルの酸素分圧は、特定の大気圧、温度、塩分での酸素の溶解度値を使用して酸素濃度値(mg/L)に変換されます。
Thermo Scientific™溶存酸素メーターなどの高度な装置は、これらの因子を測定して測定値の算出に使用できるように設計されています。Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™、Thermo Scientific™ Orion Star™ A200シリーズ、およびOrion Star A300シリーズ溶存酸素メーターには内部気圧計があり、測定場所で正確な気圧を測定するのに使用します。どのような高度であっても、測定値が信頼できる値であることを確信いただけます。
高地でのDO測定に関するスマートノートをダウンロードしてください
規制およびコンプライアンス基準の遵守
1648500885692.jpg
規制要件を満たすことは、溶存酸素測定と密接に関連していることが多く、これらの業界標準に準拠できる機器と電極を備えていることが重要です。以下は、さまざまな業界の規制遵守要件に関する国際規格の一覧です。
規制要件
規制遵守要件に関する国際規格:
パラメーター
EPA
SM
ASTM
ISO
中国MEP
USP
EP
AOAC
その他
pH
EPA 150.14500-H+(B)D1293(A、B)10523GB/T 6920<791>2.2.3973.41FDA - 21 CFR 114.90
土壌/固形廃棄物のpH
SW-846 9040Cおよび9045D D497210390GB/T15555  994.16~994.18USDA NRCS
導電率
EPA 120.1;SW-846 9050A2510(B)D1125(A)7888N/A<645>2.2.38973.40PSS-78(塩分濃度)
溶存酸素
 4500-O(G)D888(B、C)17289;5814HJ506    
BOD
 5210(B) 5815HJ505  973.44 
フッ素
SW-846 92144500-F(C)D1179(B)10359GB7484    
アンモニア
 4500-NH3(D、E)D1426(B)6778     
硝酸塩
Orion 601;SW-846 9210A4500-NO3(D)       
硫化物
SW-846 92154500-S2(G)D4658      
シアン化合物
SW-846 92134500-CN(F)D2036(A)      
塩素
SW-846 92124500-Cl(D)D512(C) GB11896    
臭素
SW-846 9211        
 SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。
 ASTM:American Society for Testing and Materials(米国材料試験協会)
 ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構)
 USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方)
 EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方)
 中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部)
 AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会)
 NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局)
 PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978)
 FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局)
 USDA:United Stated Department of Agriculture(米国農務省)
溶存酸素測定製品および溶液
当社は、お客様の性能と価格の基準を満たすように設計された、さまざまな溶存酸素(DO)測定装置およびアクセサリを提供しています。弊社のDOメーター、DOプローブ、および標準液は、DO測定値において優れた再現性と精度を提供するよう設計されています。
溶存酸素測定の精度と信頼性は、使用する機器に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、およびご予算に基づいて適切な製品を選定してください。
当社は、溶存酸素測定ニーズを満たすプローブ、保存溶液、洗浄液、キット、およびファイリングソリューションを提供しています。
サポート
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。
ソフトウェアを検索