HAAKE MARS レオメーター用粉体レオロジーアクセサリ
粉体レオロジーの紹介
粉体はさまざまな産業で広く使用されており、粉体の流動性やその他のレオロジー特性は製造効率や製品の一貫性に大きな影響を与える可能性があります。したがって、新製品の配合中に粉体材料を特性評価し、最終製品の望ましい特性を促進し、混合、造粒、圧縮などのプロセスを最適化します。
製品や加工性に影響を与える粉体の特性には、粒子サイズ、粒子サイズ分布、表面特性、機械的強度/凝集性、孔隙率、静電荷、硬度/脆性、吸湿性、密度が含まれます。
多くの影響要因があるため、さまざまな条件下で粉体レオロジーを測定することが重要です。
粉体レオロジーのアプリケーション
粉体レオロジーにより、研究者は粉体の流動特性およびせん断特性、ならびに密度、圧縮性、透過性などの特性を測定できます。最新のレオメーターは、液体および半固体から粉体まで測定範囲を拡大する粉体流動試験アクセサリーを装備できます。Thermo Scientific HAAKE MARS レオメーターは、柔軟な粉体流動セルと対応する測定ジオメトリを備え、制御された条件下で粉体の流動性、圧縮性、およびせん断特性を測定するためのさまざまなテストを実行できます。
バッテリー製造
粉体レオロジーは、電極の原材料の流動挙動を研究するために使用され、混合、コーティング、圧縮などの生産プロセスを最適化できます。粉体のレオロジー特性を分析することで、電極層の均一性、安定性、および一貫性が保証され、バッテリーの性能、効率、および寿命に直接影響します。
食品
粉体レオロジー測定は、小麦粉、砂糖、スパイスなどの粉状食品成分の流動特性と取り扱い特性を評価します。これにより、混合、輸送、包装などのプロセスで製品の品質と製造効率を向上させる機会が明らかになります。粉体のレオロジー特性の評価により、最終製品の均一な食感、味、栄養成分が保証され、粉状成分の流動性と圧縮性の最適化をサポートします。これは、正確な計量と廃棄物削減にとって重要です。
製薬
粉体レオロジー分析は、混合、造粒、錠剤成形、およびカプセル充填などのプロセスステップで粉体医薬品材料の流動特性と変形特性に関する洞察を提供します。粉体の適切な分析により、最終製品の均一性、一貫性、および品質が保証されます。さらに、研究開発中のレオロジー分析は、医薬品製品の性能と安定性の要件を満たすために、製剤設計をサポートします。
アディティブマニュファクチャリング
粉末床融解(PBF)は人気のあるアディティブマニュファクチャリング技術です。その普及率は急速に拡大しており、さまざまな産業で大きな関心を集めています。アディティブマニュファクチャリング中の材料開発のための粉体レオロジーテストは、粉体の流動性、展延性、および充填密度を評価し、均一な層分布と高品質な部品の生産を保証します。PBFとレオロジー分析は、選択的レーザー焼結や選択的レーザー溶融などのアディティブマニュファクチャリングプロセス中に使用されることがあります。
粉体レオロジーのセットアップ
HAAKE MARS レオメーターの粉体レオロジー設定は、基本的な測定を求めている場合でも、より高度な分析を求めている場合でも、常に正しい選択です。
コンパクトな Thermo Scientific HAAKE MARS iQ レオメーターを選択できます。これは、堅牢なボールベアリングバージョンと敏感なエアベアリングバージョンのいずれかで利用できます。より高度な研究アプリケーション向けに、Thermo Scientific HAAKE MARS 40/60 研究レオメータープラットフォームが利用可能です。
室温を超える測定には、HAAKE MARS iQ レオメーター用の温度チャンバーが利用でき、粉体コーティングなどのアプリケーションで必要な場合に高温での測定を行います。
最高の安全要件のために、Thermo Fisher Scientific は HAAKE MARS iQ レオメーターシリーズ用の "Protect Assist" 安全ドアを提供します。この機能により、測定シーケンスはドアの状態に直接リンクされ、ドアが開いているときに測定手順が自動的に中断され、最大限の安全性が保証されます。
すべての HAAKE レオメーターには、実績のある Thermo Scientific HAAKE RheoWin レオメーターソフトウェア are.  が付属しています。直感的な操作、個別のカスタマイズオプション、および無料の更新を提供します。--Powder Rheology-- ソフトウェアモジュールはユーザーに特別な測定および評価ルーチンへのアクセスを提供します。粉体のサンプルロード、コンディショニング、テスト、およびステップバイステップの指示による評価を含む事前定義されたテストプロトコルのライブラリがソフトウェアモジュールを完成させます。初心者は簡単に標準化された測定を実行でき、専門家は自分の測定ルーチンを作成できます。
アクセサリーは高品質のキャリングケースに入ったすぐに使えるツールキットにまとめられています。これには、圧縮、粉体流動、および粉体せん断テストに必要なすべてが含まれています。
これらの高度な機能とオプションにより、正確で信頼性の高い粉体テストを行うことができます。HAAKE MARS レオメーターの品質と柔軟性を享受してください。
測定能力の概要
圧縮テスト
事前に調整された粉体は、段階的に増加する法線応力にさらされます。粉体が圧縮されるとサンプルの体積減少が監視され、指定された法線応力の下で圧縮率が測定されます。
結果:
  • 圧縮性
関連性:
  • 圧縮
粉体流動テスト
ねじれたブレードローターが粉体を螺旋状に移動し、トルクと力を測定して、無拘束および拘束された全流動エネルギーを報告します。
結果: 
  • 安定性指標
  • 基本流動エネルギー
  • 比エネルギー
  • 流速指数
関連性:
  • 保管および輸送行動、処理
粉体せん断テスト
粉体は、上部のプロファイルプレート上のプロファイルベースを備えたカップ内で固結され、次にさまざまな法線応力の下でゆっくりとせん断されて、降伏するまで行います。このプロセスは、凝集力、降伏強度、流動関数、およびその他の特性を報告します。
結果:
  • 降伏軌跡
  • 凝集力
  • 主応力(MPS)
  • 無拘束降伏応力(UYS)
  • 有効内部摩擦角(eAIF)
  • 流動関数
関連性:
  • ホッパーやサイロでの保管
粉体レオロジーアクセサリーの利点
すべての HAAKE MARS レオメーターとの互換性
既存の機器とのシームレスな統合が保証され、異なるモデル間で一貫した信頼性の高い測定が可能です。
工具不要の簡単なインストール
シンプルでわかりやすいアクセサリーのインストールにより、レオメーターをモジュール式ツールに変換し、1 分以内に新しい測定タスクに適応できます。
広範な事前定義されたテスト手順ライブラリ
ソフトウェアは、業界標準に準拠した信頼性の高いデータを提供する広範な標準化された測定および評価ルーチンを提供し、個別のルーチンの直感的な作成を可能にします。
ユーザーガイダンス付き SOP 実行
標準操作手順 (SOP) をステップバイステップの指示で実行し、ボタンを押すだけで正確で一貫した測定を保証します。
包括的なアプリケーションサポート
出版物、ウェビナー、アプリケーションスペシャリストとの直接相談など、専門家のサポートを受けることができます。