Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene低密度ポリエチレン製ボトルは、柔軟性があり保証された液漏れ防止性能*を兼ね備えています。幅広い実験用試薬に適合し、76℃までの柔軟性を維持し、他の多くの材料よりも低コストであるため、多くのアプリケーションに適しています。
低密度ポリエチレン製ボトルは、ほとんどの酸、アルカリ、アルコール、アルデヒド、エステル、脂肪族炭化水素。など、さまざまなラボ試薬に対応しています。
特定の化学薬品およびアプリケーション温度による化学薬品耐性については、Nalgene薬品耐性表を参照するか、印刷したウォールチャートのコピーを請求してください。低密度ポリエチレン製ボトルは、以下のような多くの規制に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料のみから製造されています。USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313、および食品接触用の21 CFR pt 177.15201。特定のNalgeneボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
お客様のラボのアプリケーションに最適なThermo Scientific Nalgeneボトルの選択は、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。サポートは、Nalgeneテクニカルサポートチームにお問い合わせください。
細口丸型 ラボ品質ボトル (2003シリーズ) | 大型細口 丸型ボトル (2202シリーズ) | 広口丸型 ラボ品質ボトル (2103シリーズ) |
再使用可能なラボ用ボトル 長期使用、 重要アプリケーション向け | 大型で頑丈なラボ用 高品質構造 | 再使用可能なラボ用ボトル 長期使用、 重要アプリケーション向け |
![]() | ![]() | ![]() |
LDPEボトル PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ | LDPEボトル PPキャップ |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
8 mL~1 L | 2 L~8 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-76℃~70℃ | 温度範囲は-76℃~70℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
細口丸型 ラボ品質ボトル (2003シリーズ) | 大型細口 丸型ボトル (2202シリーズ) | 広口丸型 ラボ品質ボトル (2103シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | F | F | F |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
Thermo Scientific Nalgene LDPEサンプルバッグは、乾燥サンプルは乾いたままに、湿潤サンプルは湿ったままに保ちます。頑丈で二重のジッパー付き低密度ポリエチレン製バッグは、小型の実験器具、植物サンプルやその他の検体に最適で、しっかりと密封できます。液体の保存には適しません。
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください。