mRNAを正確に反映したcDNAライブラリーの構築に、CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kitをご利用ください
  • 高い初期力価を持ちます
  • 平均インサートサイズが大きく、通常>1.5 kbです
  • 非常に高い割合で完全長遺伝子が存在します
CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
革新的なCloneMiner™ IIライブラリー構築テクノロジーは、SuperScript® III逆転写酵素とGateway® テクノロジーを組み合わせ制限酵素クローニングをせずに、mRNAを正確に反映したcDNAライブラリーを作製します。 本テクノロジーにより、これまで得られなかった、全く損傷を受けていないクローンを得ることができます。 また本キットは、時間がかかり効率が低いライゲーション反応を行わないため、より迅速にライブラリーを作製でき、より正確にmRNAを反映したライブラリーを得られます。