ハンズオントレーニング
タンパク質解析ハンズオントレーニングIII
~Blue native PAGE~
従来の「Native PAGE」は、タンパク質自身が持っている電荷に従って電気泳動する手法でしたが、プラス電荷を帯びているタンパク質はゲルに入らなかったり、分子量よりも高い位置に検出されるなどの難点がありました。この難点を解決したのがBlue Native PAGEです。この手法では、タンパク質をCoomassie Blue G-250に結合させることで均一にマイナスに荷電させ、かつNativeの状態を保ったまま泳動ができます。
名前のとおり真っ青なバッファーを使用しますが、実験のコツやポイントを学んでおけばご心配は不要です。このハンズオントレーニングでは、Blue Native PAGEの原理や基礎、条件検討の考え方、ハンドリングの注意点を学びながら、タンパク質抽出や定量、電気泳動、さらにCBB染色やメンブレンへの転写方法などが体験できます。
お申し込みの手続きについてのご案内
こんな方におすすめ
  • これからBlue Native PAGEを実施する方、Native PAGEなどの電気泳動を現在実施されている方
プログラム
時間
9:30~16:00
講義
  • Blue Native PAGEの原理、概要
  • Blue Native PAGE実験の流れとコツ
  • 転写、染色時に気を付けるポイント
  • Blue Native PAGE後のウェスタンブロッティングと二次元電気泳動
実習
  • タンパク質抽出、タンパク質定量
  • プレキャストゲルを用いたBlue Native PAGE
  • Native PAGEからの転写
  • CBB染色、サンプル中の酵素の検出
※適宜、休憩をはさみながら進行いたします。
※状況によりスケジュールが前後することがございます。
日程
2025年
5月23日(金)
会場
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社
東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ファーストビル(受付3F)地図
定員
6名
参加費用
48,400円(税込み)
お申し込み方法
当社主催のセミナー・ハンズオントレーニングへのお申し込みには、専用サイトでの会員登録が必要です。既にアカウントをお持ちの方は「お申し込み」ボタンをクリックして会員専用サイトにログインしてご希望のコースをお選びください。
アカウントをお持ちでない方は会員登録フォームより新規登録を行っていただき、その後IDとパスワードでログインして会員専用サイトからご希望のコースをお選びください。
サーモフィッシャージャパングループ各社 は取得した個人情報を当社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
お申し込み締め切り
開催日4営業日前 23時59分まで
お支払い方法
  • 参加費は、以下の口座にコース開始日の3日前までにお振り込みください。
  • 代理店を通したお支払いをご希望の場合は、希望代理店名・支店名・ご担当者名を明記の上、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。
    なお、代理店を通したお支払いの場合、参加費は代理店様のお見積もり金額が適用されます。
参加費振り込み口座
Citibank N.A 東京支店 普通 No.7835952
口座名義:ライフテクノロジーズジャパン株式会社
お願い
  • 振り込み人欄には、お名前の前に申し込み完了メール記載の予約番号をご記入ください (予約番号 お名前)。
  • 振り込み手数料は、お客さまにてご負担くださいますようお願いいたします。
領収書
  • お振り込みの際のレシート(振込明細票)をもちまして、領収書に代えさせていただきます。
    ※各施設で領収書の扱いが異なることもございますので、ご不明な場合はご所属施設の経理部門までご確認ください。
  • コースの内容、請求書や領収書については下に記載があるお問い合わせ先までお願いいたします。
キャンセル方法
  • キャンセル時はコース開始日の3営業日前までに「お問い合わせ先」までご連絡ください。
  • キャンセルされた場合、原則としてご返金はいたしませんのでご了承ください。同コースの別開催日または同額の別コースへお振り替えさせていただきます。詳細はハンズオントレーニングサービス約款(PDF)をご確認ください。
コースの中止について
  • 気象状況等によりコースの中止をご連絡することがございますので、あらかじめご了承ください。
その他
  • 当日は昼食を用意させていただきます。
  • 実験作業のしやすい服装でお越しください。
お問い合わせ先
テクニカルサポート
Email : jptech@thermofisher.com
TEL : 0120-477-392 (平日9:00~17:30)
当社が主催、あるいは参加しているイベントや学会、セミナー、トレーニング、e-learning を横断的にカテゴリから検索するページを公開しました。