Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120542.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120543.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120544.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120545.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
TC1100008232.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120545.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120542.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120543.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160758.hg.1 |
NR_120544.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120542.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120543.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120544.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120545.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
TC1100008232.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120542.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120543.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120544.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1100160760.hg.1 |
NR_120545.1 |
Refseq |