Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182864.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182864.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182864.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182864.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182864.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400010769.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182866.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182866.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182866.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182866.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182866.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182861.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182861.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182861.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182861.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182861.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182863.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182863.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182863.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182863.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182863.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182867.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182867.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182867.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182867.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182867.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182862.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182862.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182862.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182862.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182862.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182865.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182865.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182865.hg.1 |
ENST00000500016.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182865.hg.1 |
NR_110071.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400182865.hg.1 |
TC1400010769.hg.1 |
Clariom D TC |