Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1559927_PM_a_at |
- |
- |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1559926_PM_at |
- |
- |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC1400006563.hg.1 |
ENST00000565098.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC1400006563.hg.1 |
ENST00000565098.1 |
Ensembl |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_PM_a_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_PM_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at4 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at4 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at5 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at6 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at5 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559926_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559927_a_at6 |
- |
- |
Human Genome U95 Set |
60362_PM_at |
- |
- |
Human Genome U95 Set |
60362_at |
- |
- |