Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1562697_PM_at |
- |
- |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1562698_PM_x_at |
- |
- |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0400009915.hg.1 |
ENST00000499502.2 |
Ensembl |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_PM_x_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_PM_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at4 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at5 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at6 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562697_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at6 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at4 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1562698_x_at5 |
- |
- |