Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191256.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191256.hg.1 |
TC0700012673.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191256.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191254.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191254.hg.1 |
TC0700012673.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191254.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191255.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191255.hg.1 |
TC0700012673.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700191255.hg.1 |
NR_120513.1 |
Refseq |