Descripción general
El analizador de gases Thermo Scientific Antaris IGS es un analizador flexible, potente y específico para una gran variedad de aplicaciones de gases. Desarrollado con la aportación de los líderes del mercado del sector para resolver las necesidades específicas del análisis de gases, este analizador de gases con varios componentes proporciona sensibilidad, velocidad y rendimiento de grado de investigación en un paquete diseñado específicamente para su uso en entornos de fabricación y procesos.
Características
Ofreciendo un alto rendimiento en calibración y estabilidad, y con una adquisición de datos de alta velocidad, el analizador de gases Antaris IGS proporciona resultados rápidos y fiables. Recurra al analizador para satisfacer sus necesidades específicas, con configuraciones de montaje en bastidor industrial y de sobremesa, así como configuraciones de celda de gas flexibles y múltiples opciones de detector. El software Thermo Scientific RESULT del analizador de gases Antaris IGS proporciona herramientas fáciles de usar para el análisis rutinario, el desarrollo de métodos, la transferencia de métodos, la configuración de operaciones y el análisis de datos.
Aplicaciones
El analizador de gases Antaris IGS es adecuado para su uso en varias aplicaciones de análisis FTIR de gases, como la monitorización de gases especiales de pureza ultra alta en la fabricación de semiconductores, emisiones de combustión, emisiones industriales y analitos tóxicos/contaminantes y gas biológico, hidrógeno y otros combustibles de energías renovables.
Recursos de análisis de gases industriales de FTIR
Busque técnicas basadas en FTIR, seminarios web y aplicaciones que describen cómo analizar los gases de escape, monitorizar los gases de emisiones continuas (CEM) y evaluar los gases de alta pureza.