Análisis de materiales por FTIR
La espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier es una de las técnicas espectroscópicas más famosas que se emplean en la identificación y caracterización de materiales. El método FTIR por sí solo ofrece una visión clara de la identidad, la pureza y la cantidad de materiales. Pero cuando se combina con las técnicas relacionadas que se enumeran a continuación, se crea una herramienta potente para los laboratorios que buscan caracterizar materiales. La técnica FTIR proporciona identificación y detección de materiales para complementar las separaciones (en GC-IR) o para conocer la química subyacente a los cambios reológicos.
Espectroscopía de Raman y FTIR
La espectroscopía Raman es una potente herramienta para la investigación de la composición y la estructura de polímeros, los ingredientes farmacéuticos activos y muchos otros materiales. La FT-Raman utiliza una longitud de onda láser NIR para provocar la excitación, lo que permite el muestreo a través de viales de vidrio, envases de blísteres de polímero, bolsas de pruebas y materiales de envasado similares.  FTIR y Raman son técnicas complementarias. Por lo general, varios picos que se presentan con gran intensidad en Raman se observan débiles en la técnica FTIR.  Por lo tanto, una combinación de las dos técnicas proporciona una caracterización completa de las moléculas. 
Espectroscopía NIR y FTIR
La región típica de infrarrojo medio abarca de 400 a 4000 cm-1, un rango adecuado para el análisis cualitativo. Las regiones de 4000 a 14 000 cm-1 están formadas de sobretonos enriquecidos y picos de combinación; estas regiones suelen ser aptas para diversos análisis de cuantificación. Una gran ventaja que aporta el trabajar en la región NIR es la capacidad de analizar materiales en viales de vidrio transparente y muestras que son heterogéneas.
FTIR y la cromatografía de gases
La cromatografía de gases es la separación y caracterización de gases en función de sus tiempos de retención. Cuando se combina con distintos detectores, como espectrómetros de masas o detectores de infrarrojos, la GC puede facilitar una elucidación estructural completa. La mayor ventaja de la combinación de un sistema de cromatografía de gases con FTIR es la caracterización de isómeros y materiales de elución simultánea.  Diversos estudios han demostrado la importancia del análisis multimodal para la investigación forense y de análisis de fallos.
Espectroscopía FTIR y UV-Vis
La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) abarca los espectros de absorción de 190 a 1100 nm. La combinación de la información de la región UV-vis con espectros de absorción de regiones NIR y MIR permite a los investigadores caracterizar materiales y conocer con mayor profundidad los enlaces en materiales nuevos.
Análisis FTIR y SEM
La microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de numerosos campos de investigación distintos que abarcan desde la ciencia de los materiales hasta la ciencia forense, la fabricación industrial e incluso las ciencias de la vida. Cuando se necesita información microscópica sobre la superficie o la zona cercana a la superficie de una muestra, la SEM se convierte en una herramienta necesaria. Por ese motivo, el método encuentra aplicaciones en casi todas las ramas de la ciencia, tecnología e industria.
Medición FTIR y de las propiedades reológicas
El conocimiento de los fenómenos reológicos a nivel molecular permite a los investigadores acelerar el desarrollo de formulaciones y la optimización de procesos.
El módulo Thermo Scientific Rheonaut con la plataforma de reómetros Thermo Scientific HAAKE MARS mide simultáneamente las propiedades reológicas y los cambios estructurales a nivel molecular mediante la espectroscopía FTIR. El análisis combinado permite llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los cambios estructurales en condiciones de deformación o cizallamiento, así como el curado inducido térmicamente o por UV.