Descripción general
Thermo Scientific MAX-iAQ es una solución de monitorización del aire ambiente de 20 puntos totalmente automatizada capaz de detectar un bajo nivel de compuestos de traza, incluso en entornos de alta humedad. El sistema MAX-iAQ puede cuantificar entre 1 y más de 100 compuestos hasta ppb de un solo dígito mediante la avanzada tecnología Thermo Scientific StarBoost mientras mantiene tiempos de ciclo cortos. Esto convierte al MAX-iAQ en una alternativa ideal a los sistemas tradicionales basados en cromatografía de gases que suelen ser más lentos, menos sensibles y de mantenimiento más costoso.
MAX-iAQ se ha diseñado para funcionar como un sistema de monitorización continuo con poca o ninguna interacción del usuario, con funcionalidad de alarma dinámica, secuenciación que puede definir el usuario, monitorización remota, publicación de datos y generación de informes estándar. Existen varias opciones de armario disponibles para ofrecer una solución integral preparada para la fábrica.
Características
El diseño integral del sistema MAX-iAQ cuenta con una gradilla con control de temperatura, un multiplexor de muestras integrado, un ordenador industrial y hardware de interfaz para facilitar la comunicación con la fábrica. El multiplexor integrado incorpora bombas de muestreo y derivación para permitir un flujo continuo de muestras en todos los canales. Un detector de sulfato de triglicina deuterado (DTGS) permite la adquisición de todo el espectro IR medio y la cuantificación de casi cualquier compuesto orgánico o inorgánico de hasta decenas de ppb. Además, el sistema se puede configurar con la tecnología óptica mejorada StarBoost opcional para reducir aún más los límites de detección. Diseñado para funcionar durante más de 10 años con un mantenimiento mínimo, el analizador FTIR del sistema viene calibrado de la fábrica y funciona de forma continua durante su vida útil sin necesidad de volver a calibrarlo. Si es necesario, el sistema puede aceptar cilindros de calibración con fines de certificación (garantía de calidad o control de la calidad) o generar nuevas calibraciones para analitos nuevos.
Aplicaciones
El sistema de monitorización del aire ambiente MAX-iAQ está diseñado para el análisis del aire ambiente en múltiples sectores y aplicaciones, incluida la monitorización de la salud y la seguridad ambientales en interiores y la monitorización de salas limpias.
Recursos de análisis de gases industriales por FTIR
Busque técnicas basadas en FTIR, seminarios web y aplicaciones que describen cómo analizar los gases de escape, monitorizar los gases de emisiones continuas (CEM) y evaluar los gases de alta pureza.