生产
为了支持生命科学发展,我们为您提供不可或缺的产品,以推动新发现、保护关键材料并简化工艺工作流程。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
诊断、治疗和生命科学解决方案的研发企业必须不断创新,以推进研究开展、提高临床测试水平并改善患者治疗结果。与这些突破背后的科学技术同样重要的是,可靠地将它们推向市场所需的供应合作伙伴关系。凭借我们的全球制造网络、13000 多个高质量现货品类、以及经验丰富的行业专业团队,我们随时为您提供支持 。
![]() | 我们经验丰富的设计工程师、先进的聚合物科学技术和优质的制造工艺可为您的试剂盒或组件提供量身打造的适配产品。
|
产品专为特定用途而设计,符合严格的质量标准
经验丰富的专业团队
广泛的产品和服务
虚拟试剂盒导览
通过查看虚拟试剂盒导览,了解一些最常用的诊断试剂盒。 在这里您可以交互式地了解有关可用产品及其优势的更多信息。
了解虚拟试剂盒解决方案 ›
从研究到商业化,我们致力于为满足塑料器具需求提供支持。您可在下方了解到更多我们客户成功案例的详情。
实现流感病毒的快速检测
灵活的制造支持,应对流感高发季节的需求。
使用我们的在线选择工具来查找和识别产品。
*术语“防漏”适用于满足以下标准的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖小于 100mm 的瓶子/烧瓶/漏斗封闭系统,在装满水后倒置,并承受 2psig 的气压两分钟,无水溢出;b) 密封盖大于 100mm 的瓶子/漏斗/烧瓶封闭系统,在装满水后倒置 15 分钟,无水溢出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在其计划投入应用的条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和瓶盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖搭配使用时,常温常压下防漏。