可靠地存储和制备您的样品
保持样品的完整性对每个生物样品库项目的成功至关重要。必须针对一系列不同的研究目标和下游分析制备生物样品。我们的解决方案支持广泛的样品类型的稳定和制备,为您提供值得信赖的准确、可靠的性能。
Invitrogen RNAlater 稳定溶液是一种水溶性、无毒性组织储存试剂,其可迅速渗入组织以稳定和保护细胞的 RNA。RNAlater 溶液极大程度地减少立即处理组织样品或在液氮中冷冻样品的需要,以便后续处理。
Invitrogren 的 RNaseZAP 系列包含多个产品,它们共同提供了一种全面的方法,以帮助确保工作面、移液器和设备上不残留 RNase。
Invitrogen TRIzol 产品被数万篇文献引用,证明该 TRIzol 试剂深受广大分子生物学家信赖,能够从多种生物学材料中提取高质量、完整的 RNA。
PureLink 试剂盒是一系列核酸纯化系统,旨在满足特定核酸类型、样品来源和体积、通量水平和下游应用所带来的挑战。这些试剂盒均基于硅胶膜技术或阴离子交换树脂技术。
磁珠具有从细胞、组织或血液中分离 RNA 和 DNA 的众多优势,包括比硅胶膜方法更高的结合能力和得率。
无细胞 DNA 或循环 cfDNA 是存在于血流中的 DNA。它可以被捕获为生物样品(如血液、血清或尿液)以便进行疾病分析,适用于实时荧光定量 PCR、数字 PCR 和下一代测序等一系列研究应用。
从同一个甲醛或多聚甲醛固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样品中回收 DNA 和 RNA。在单独的洗脱液中回收 DNA 和 RNA,两者均与多种应用(包括实时荧光定量 PCR 和下一代测序)兼容。常见核酸分离方法要求您选择从给定样品中回收哪些核酸,同时丢失其他核酸(以及其分析可能产生的任何信息)。或者,DNA 和 RNA 被共纯化或样品被一分为二,从而使得每个片段都能被纯化。
Invitrogen RNAlater 稳定溶液是一种水溶性、无毒性组织储存试剂,其可迅速渗入组织以稳定和保护细胞的 RNA。RNAlater 溶液极大程度地减少立即处理组织样品或在液氮中冷冻样品的需要,以便后续处理。
Invitrogren 的 RNaseZAP 系列包含多个产品,它们共同提供了一种全面的方法,以帮助确保工作面、移液器和设备上不残留 RNase。
Invitrogen TRIzol 产品被数万篇文献引用,证明该 TRIzol 试剂深受广大分子生物学家信赖,能够从多种生物学材料中提取高质量、完整的 RNA。
PureLink 试剂盒是一系列核酸纯化系统,旨在满足特定核酸类型、样品来源和体积、通量水平和下游应用所带来的挑战。这些试剂盒均基于硅胶膜技术或阴离子交换树脂技术。
磁珠具有从细胞、组织或血液中分离 RNA 和 DNA 的众多优势,包括比硅胶膜方法更高的结合能力和得率。
无细胞 DNA 或循环 cfDNA 是存在于血流中的 DNA。它可以被捕获为生物样品(如血液、血清或尿液)以便进行疾病分析,适用于实时荧光定量 PCR、数字 PCR 和下一代测序等一系列研究应用。
从同一个甲醛或多聚甲醛固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样品中回收 DNA 和 RNA。在单独的洗脱液中回收 DNA 和 RNA,两者均与多种应用(包括实时荧光定量 PCR 和下一代测序)兼容。常见核酸分离方法要求您选择从给定样品中回收哪些核酸,同时丢失其他核酸(以及其分析可能产生的任何信息)。或者,DNA 和 RNA 被共纯化或样品被一分为二,从而使得每个片段都能被纯化。