超低温冰箱和低温冰箱设计用于保护关键样品
我们的低温储存设备产品可以为您提供各种超低温立式冰箱和卧式冰箱,以及自动加注和手动加注 LN2 的冰箱,较大限度的提高了生物样本库中的样品储存量。我们崭新的 TSX 系列超低温冰箱旨在提供节能高效的解决方案,同时不会影响重要样品的保护功能。
生物样本库低温储存设备推荐产品
Thermo Scientific™ TSX 系列超低温冰箱专为样品保护而设计,并且环境友好,具有可持续性发展的特点。该系列的 V 驱动技术旨在提供理想的温度均匀性以持续适应实验室环境的变化,在不影响样品保护的情况下大幅节约能源。
Thermo Scientific™ Revco™ RLE -86°C 立式冰箱有五种容量可供选择,可储存300至700个2英寸的盒子。这些冰箱采用先进的工程技术实现出色的温控性能和样品安全性。
Thermo Scientific™ Forma™ 8600 系列 -86°C 卧式冰箱有四种规格可供选择,满足各种实验室占地面积要求。所有型号都配有微处理控制器。
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 自动加注 LN2 储存系统,专为液相和气相储存而设计。四种容量可选,可储存19,500 至 93,000 支 2mL 的冻存管。