Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Sensititre OptiRead 自动微生物鉴定和药敏分析系统利用荧光检测技术自动化读取 Sensititre 药敏板并提供快速、准确的 MIC 值和判读。自动化有助于最大限度提高一致性和消除手动读取错误。
OptiRead 系统直接链接到 Sensititre SWIN 软件系统,从而快速传送试验结果以进行处理、判读和报告生成。OptiRead 系统在紧凑、轻便的设计下融入易用的自动化功能,便于重视报告标准一致性的繁忙实验室执行高效且多产的工作流程。
Sensititre OptiRead 系统与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致的结果;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,Sensititre OptiRead 系统还提供以下附加药敏板接种功能。
Sensititre 药敏板的快速荧光读取
无需手动处理步骤,以提高实验室效率和生产率
自动化读取、判读和报告结果
保持一致的报告标准
技术特性 | 试验类型: MIC |
---|---|
监管状态 | 获 FDA 许可 |
物理特性 | 仪器尺寸: 33.5 cm(宽)x 26.0 cm(深)x 18.5 cm(高) 13.2 in(宽)x 10.2 in(深)x 7.3 in(高) |
重量:6.4 kg;14.1 lb | |
电 | 源要求:100–240 VAC;50–60 Hz 功耗:50 瓦特 |
*并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。
监管状态因产品和地区而异。请查阅单独的产品页面。