The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
您选择的 AST 药敏板或纸片将取决于您的首选方法(肉汤微量稀释或纸片扩散)、您实验室的自动化水平和规模以及它的预期用途要求(IVD 或 RUO)。您还将需要质量控制 (QC) 菌株和药敏板或纸片试验配件,如肉汤、培养基、试剂和塑料制品。
我们的 AST 药敏板和纸片分成四个系列。单击系列以查看可用的药敏板或纸片,并根据应用、监管状态和读取方法选择您需要的药敏板或纸片。
提示:如果我们丰富的标准 AST 药敏板目录不能充分满足您的需求,您尽可自行设计!请参阅本页的设计您自己的定制 AST MIC 药敏板部分。
AST MIC 药敏板 |
| ||
临床 | 兽医 | 监测 | |
方法 | |||
肉汤微量稀释 | 纸片扩散 | ||
用途 | |||
使用黄金标准¹ AST 系统确定实际最小抑制浓度 (MIC),该系统提供灵活、可定制的试验选项,以适应采用手动、半自动或全自动读取选项的各种规模的实验室。 | 利用纸片扩散的简单性和灵活性,轻松进行抗菌剂药敏试验。Thermo Scientific Oxoid 抗菌剂药敏纸片有各种常见和专用化合物可供选择,其浓度范围不同,符合 CLSI 或 EUCAST 标准。 | ||
临床药敏板包括可靶向革兰氏阴性菌和阳性菌、厌氧菌、酵母菌、分枝杆菌等的抗菌剂。药敏板可以符合 CLSI 或 EUCAST 标准的 IVD 和 RUO 形式提供。 | 专为兽医微生物学实验室设计的标准和定制解决方案。兽医药敏板包括可靶向革兰氏阴性和阳性菌的药物,并涵盖陪伴动物、牛/猪、鸟类和马类物种。 | 可遵守全球 AMR 监测计划的全面标准药敏板选择。监测药敏板包括靶向革兰氏阴性和阳性菌以及弯曲杆菌的药物。 |
1.International Organization for Standardization (ISO) (2019).Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices — Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases.ISO 20776-1:2019.导言部分和门户
使用我们的选择工具为您的实验室选择 Sensititre 人类临床 AST MIC 药敏板。 您可以按应用、读取方法或用途和方法来筛选列表。单击药敏板说明以查看更多信息或订购;或查阅最新的 Sensititre 药敏板指南。
标有自动读取的荧光药敏板可以使用 Sensititre ARIS HiQ 和 OptiRead 仪器以及所有手动方法自动读取。 标有“手动”的非荧光药敏板只能使用 Vizion 系统、手工判读仪和手动方式读取。
要查看这些 Sensititre MIC 药敏板的配件,请参阅下面的质量控制和 AST 药敏板试验配件部分。
使用我们的选择工具为您的实验室选择 Sensititre 兽医 AST MIC药敏板。 您可以按应用、菌种或读取方法筛选列表。单击药敏板说明以查看更多信息或订购;或查阅最新的 Sensititre 药敏板指南。
标有自动读取的荧光药敏板可以使用 Sensititre ARIS HiQ 和 OptiRead 仪器以及所有手动方法自动读取。 标有“手动”的非荧光药敏板只能使用 Vizion 系统、手工判读仪和手动方式读取。
要查看这些 Sensititre MIC 药敏板的配件,请参阅下面的质量控制和AST 药敏板试验配件部分。
使用我们的选择工具为您的实验室选择 Sensititre 监测 AST 药敏板。您可以按应用、地区或读取方法筛选列表。单击药敏板说明以查看更多信息或订购;或查阅最新的 Sensititre 药敏板指南。
标有自动读取的荧光药敏板可以使用 Sensititre ARIS HiQ 和 OptiRead 仪器以及所有手动方法自动读取。标有“手动”的非荧光药敏板只能使用 Vizion 系统、手工判读仪和手动方式读取。
要查看这些 Sensititre MIC 药敏板的配件,请参阅下面的质量控制和 AST 药敏板试验配件部分。
依据您的药方、稀释浓度范围和应用,从300多种抗菌剂中进行选择,以设计 Thermo Scientific Sensititre 定制药敏板。
通过与多家制药公司协作,Sensititre 系统可对多种最新抗菌剂进行药敏试验,并且能方便地更新形式。您可以根据实时耐药趋势和当地流行病学状况获取相关结果,从而有效管理您所在机构内部的耐药性。
Sensitire 定制药敏板的设计包含四个简单的步骤,如交互式图形所示。我们的微生物学专家团队将引导您完成从设计到审批,再到订购和交付的整个过程。
在采购订单得到批准并收悉后,将安排您的 Sensititre 定制药敏板进行生产。典型的生产交付周期为 10-12 周。*
*可能有最低订购数量要求。
我们的微生物学专家团队将引导您完成从设计到交付的 Sensititre 定制药敏板流程:
每个定制药敏板都配有您的设计专属的必备 Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ 软件脚本,以确保结果报告带有正确的解释标准。药敏板也可根据配置进行手动读取。
我们的微生物学专家团队将引导您完成从设计到交付的 Sensititre 定制药敏板流程:
要查看定制 Sensititre MIC 药敏板的配件,请参阅下面的质量控制和 AST 药敏板试验配件。
纸片扩散法通过定性结果对耐药、中介和敏感微生物进行分类。它还提供接种体水平、污染存在、耐药突变、β-内酰胺酶活性以及抗生素之间拮抗作用和协同作用的可视化指示。
要为您的实验室选择 Oxoid AST 纸片,请选择下面的抗菌剂类别。单击纸片名称以订购或查看更多信息,如材料安全数据表 (MSDS) 和分析证书 (COA)。
要查看这些 Oxoid AST 纸片的配件,请参阅下面的质量控制和 AST 纸片试验配件部分。
您可以使用 CLSI 和 EUCAST 推荐的全系列微生物菌株进行 Sensititre 质量控制 (QC) 试验。
Thermo Scientific 接种环是一种即用型细菌接种环,内含凝胶稳定微生物,可快速安全地制备 ATCC™ 和 NCTC 培养物以进行 QC 试验。每个接种环单独包装在一个铝箔袋中,每个包装包含五个接种环。接种环产品组合包含600多种菌株。
部件号 | 说明 | 菌株名称 | EUCAST | CLSI | ||
常规试验 | 扩展试验 | 常规试验 | 扩展试验 | |||
黄曲霉菌 | ATCC™ 204304™ | x |
| x |
| |
烟曲霉菌 | ATCC™ 204305™ | x |
|
|
| |
R4601250 | 脆弱拟杆菌 | ATCC™ 25285™ |
|
| x |
|
多形拟杆菌 | ATCC™ 29741™ |
|
| x |
| |
R4609498 | 空肠弯曲杆菌 | ATCC™ 33560™ | x |
| x |
|
白色念珠菌 | ATCC™ 90028™ |
|
| x |
| |
近平滑念珠菌 | ATCC™ 22019™ | x |
| x |
| |
难辨梭菌 | ATCC™ 700057™ |
|
| x |
| |
迟缓埃格特菌 | ATCC™ 43055™ |
|
| x |
| |
粪肠球菌 | ATCC™ 29212™ | x |
| x | x | |
粪肠球菌 | ATCC™ 51299™ |
| x |
| x | |
粪肠球菌 | ATCC™33186™ |
|
|
| x | |
大肠杆菌 | NCTC 13353 |
|
| x |
| |
大肠杆菌 | NCTC 13846 | x |
|
|
| |
大肠杆菌 | ATCC™ 25922™ | x |
| x |
| |
大肠杆菌 | ATCC™ 35218™ | x |
| x |
| |
流感嗜血杆菌 | ATCC™ 10211™ |
|
|
| x | |
流感嗜血杆菌 | ATCC™ 49247™ |
| x | x |
| |
流感嗜血杆菌 | ATCC™ 49766™ | x |
| x |
| |
东方伊萨酵母 | ATCC™ 6258™ | x |
| x |
| |
肺炎克雷伯菌 | ATCC™ 700603™ | x | x | x |
| |
肺炎克雷伯菌 | ATCC™ BAA-1705™ |
|
| x |
| |
肺炎克雷伯菌 | ATCC™ BAA-1706™ |
|
|
| x | |
肺炎克雷伯菌 | ATCC™ BAA-2814™ | x |
| x |
| |
淋病奈瑟菌 | ATCC™ 49226™ |
|
| x |
| |
铜绿假单胞菌 | ATCC™ 27853™ | x |
| x |
| |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ BAA-1708™ |
|
|
| x | |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ 25923™ |
|
| x | x | |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ 29213™ | x |
| x | x | |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ 43300™ |
|
| x |
| |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ BAA-976™ |
|
| x | x | |
金黄色葡萄球菌 | ATCC™ BAA-977™ |
|
|
| x | |
金黄色葡萄球菌 | NCTC 12493 |
| x |
|
| |
肺炎链球菌 | ATCC™ 49619™ | x |
| x |
|
ATCC Licensed Derivative Emblem、ATCC Licensed Derivative 文字标志和 ATCC 目录标志是 ATCC 的商标。Remel Inc. 经许可使用这些商标以及销售来自 ATCC™ 培养物的衍生品。许可产品的成分、纯度和真实性完全由 Remel Inc. 而非 ATCC 负责。
欧洲抗菌剂药敏试验委员会。EUCAST 推荐的 MIC 测定和纸片扩散常规和扩展内部质量控制。11.0 版,2021年。http://www.eucast.org
临床和实验室标准研究所 (CLSI)。抗菌剂药敏试验性能标准。 第30版 CLSI 补充资料 M100。美国临床和实验室标准研究所,2020年
AST 药敏板试验的配件和辅助产品包括各种与 Sensititre 药敏板和仪器配合使用的肉汤、试剂和其他产品。
请查阅《使用说明》,确保使用推荐用于您正在试验的 AST 药敏板的肉汤。
肉汤和培养基
水解酪蛋白、炼酵母、布鲁氏菌和 HTM 肉汤等
塑料耗材
加样头、移液器吸头、槽、密封件等
试剂和缓冲液
革兰氏染色试剂、软化水、盐图汶、矿物质油等
麦氏标准比浊管
用于 AST 纸片试验的配件和辅助产品包括与 Oxoid 纸片配合使用的培养基和纸片分配器。
确保为您所使用的 AST 纸片使用推荐的培养基。在 EUCAST 试验中,Oxoid 水解酪蛋白琼脂是六种(21种中的六种)脱水琼脂制剂之一,“表现出出色的性能,≥99% 的区域直径读数在 QC 范围内,≥70% 在靶标 ±1 mm 范围内。”²
肉汤和培养基
水解酪蛋白、布鲁氏菌和 HTM 肉汤、兽医苛养菌培养基
药敏性分配器和配件
盒容器、纸片分配器和干燥剂
染料、缓冲液和试剂
革兰氏染色试剂、alamarBlue 染料和软化水
2.Åhman J, Matuschek E, Kahlmeter G. EUCAST evaluation of 21 brands of Mueller–Hinton dehydrated media for disc diffusion testing.Clin Microbiol Infect.2020; 26: 1412.e1-1412.e5.全文
监管状态因产品和地区而异。请查阅选择指南和单个产品页面。