Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific Sensititre 8通道可编程移液器快速并准确地接种采用增强人体工程学设计的微量滴定板。
8通道可编程移液器与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致的结果;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,可编程移液器还提供以下附加功能来优化接种。
增强人体工程学
让您的手保持在中立位置,从而提高舒适度和准确性。直立式设计可防止吸头接触工作台而造成污染。
操作简便
吸头退出省力,并且机载校准软件可免除任何工具的使用。每600个工作循环只需充电90分钟。
多种分液选项
使用一至八个吸头,以 5 μL 增量设置输送 25 至 1,250 μL。触摸板可轻松设置单次输送或调整多个可编程设置。分液速度选项可在10秒内对整个药敏板进行加样。
技术特性 | 准确度: 1250 µL 下为 ±0.8%,625 µL 下为 ±1%,125 µL 下为 ±3% |
体积(公制): 25-1250 µL | |
增量:5 µL | |
通道数:8 | |
显示屏:LCD | |
物理和电气特性 | 仪器尺寸: 15.24 cm(高)x 20.32 cm(宽)x 20.32 cm(深) 6 in(高)x 8 in(宽)x 8 in(深) |
电源要求:可充电锂离子电池、Ovation 电源 | |
包括:带适配器的电源;搁板挂钩 | |
型号: 惯用右手 | |
手指样式:人体工程学 |
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。