Thermo Fisher Scientific™ 走在全球应对冠状病毒的前沿,与全球的政府、机构、业内合作伙伴和研究人员合作,确保优先获得仪器、耗材、安全用品和其他产品以应对疫情。
临床微生物学实验室已见证大量附加试验可鉴定呈现冠状病毒类似症状的病毒和细菌感染。冠状病毒及类似或相关感染的鉴定是快速应对疫情的关键。
在临床微生物学领域,我们专注于提高生产能力,以在全球范围内提供病毒采集试剂盒和运输培养基。即使在面对疫情时,我们也不断提供微生物分离与鉴定产品以及药敏试验 (AST) 系列以维持抗生素管理。
发现 Thermo Scientific™ 冠状病毒诊疗产品组合,从病毒与细菌鉴定到质控菌株。
确认存在/排除存在可能拥有冠状病毒类似症状的病毒感染
产品代码 | 产品名称 | 用途 |
采集和运输 | ||
R12688 | M4RT (3ml) NPG 拭子试剂盒 | 病毒 |
R12596 | M4RT (3ml) 管(不带磁珠) | 病毒 |
TV4001V | M4RT (3ml) 管(不带磁珠) | 病毒 |
TV4002V | M4RT (3ml) 管(不带磁珠) | 病毒 |
R12505 | M4RT (3ml) 管 | 病毒、衣原体 |
R12566 | M4RT (3ml) 畜牧拭子试剂盒 | 病毒、衣原体 |
检测和分离 | ||
Xpect™ 甲型流感和乙型流感检测 & | 甲型流感和乙型流感病毒抗原 | |
Xpect™ 呼吸道合胞病毒 (RSV) 试验 | 呼吸道合胞病毒 | |
Remel™ Xpect™ 甲型流感和乙型流感对照拭子 | 甲型流感和乙型流感对照拭子 & | |
Remel™ Xpect™ RSV 对照试剂盒 | RSV 对照试剂盒 | |
Remel™ PathoDX™ 呼吸道病毒板 | 甲型流感;乙型流感;腺病毒,副流感一、二和三型,呼吸道合胞病毒 (RSV) |
请联系您的微生物学客户经理,了解产品可用性
解决呼吸机相关性肺炎 (HAP/VAP) 或细菌呼吸道共感染患者增加的问题,这些疾病会延长呼吸机使用时间和住院时间。
产品代码 | 产品名称 | 用途 |
采集和运输 | ||
Remel™ BactiSwab™ Wire Shaft Amies Clear | Wire Shaft Amies Clear 配备微型尖端拭子,适用于耳、鼻、喉、眼、男性尿道和小儿科样本收集 | |
Amies 琼脂凝胶运输拭子 | 运输咽喉、阴道、伤口和皮肤拭子。Amies 琼脂凝胶运输拭子含有人造纤维软质拭子头,对微生物呈惰性且无毒 | |
检测和分离 | ||
请联系您当地的赛默飞世尔科技销售代表,获取培养基订购代码
或发送电子邮件至 peisan.lau@thermofisher.com,联系技术支持部门 | 哥伦比亚血琼脂培养基(含绵羊血) | 促进金黄色葡萄球菌的典型溶血作用,并促进肺炎链球菌典型生长现象(凹陷形态) |
哥伦比亚 I 型琼脂培养基(含绵羊血) | 鉴定葡萄球菌和链球菌 | |
巧克力琼脂(含 Vitox) | 苛养微生物的分离和培养 | |
哥伦比亚琼脂(含巧克力马血) | 苛养微生物的分离和培养 | |
Remel™ 巧克力琼脂(含杆菌肽) | 从含混合菌群的呼吸道样本中分离嗜血杆菌 | |
巧克力 G.C.选择性琼脂/巧克力琼脂(含 Vitox 双板) | 致病性淋病奈瑟菌的分离与培养 | |
嗜血杆菌选择性琼脂(含 Vitox、杆菌肽、万古霉素、两性霉素 B 的巧克力琼脂) | 从包含混合菌群的临床样本中选择性分离嗜血杆菌属 | |
麦康凯琼脂3号 | 对大肠菌群(包括大肠杆菌)进行检测和计数,同时分离和检测沙门氏菌和志贺氏菌属 | |
Brilliance™ MRSA 2 琼脂 | 用于筛选耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | |
VersaTREK™ REDOX™ 培养基 | 厌氧菌培养基 | |
鉴定 | ||
Remel™ BactiDrop™ PYR | 初步鉴定 A 群链球菌和肠球菌 | |
Oxoid™ O.B.I.S.PYR | 检测培养物中链球菌微生物和柠檬酸杆菌属中的吡咯烷酮肽酶 活性 | |
DrySpot™ 肺炎链球菌乳胶凝集试验 | 肺炎链球菌荚膜抗原检测可快速鉴定从培养板和 血液培养物中分离出的肺炎链球菌 | |
Wellcogen™ 肺炎链球菌快速乳胶凝集试验,Wellcogen 肺炎链球菌试剂盒 | 肺炎链球菌(肺炎球菌)荚膜抗原检测 | |
Remel™ PathoDxtra™ 链球菌分群试剂盒 | 用于鉴定 A、B、C、D、F 和 G 群链球菌 | |
Staphaurex™ Plus 乳胶凝集试验 | 可鉴定含有凝集因子、蛋白质 A 和/或表面抗原的葡萄球菌,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 和甲氧西林敏感型金黄色葡萄球菌 (MSSA) 等菌株 | |
Oxoid™ PBP2' 乳胶凝集试验试剂盒 | 检测 PBP2’ 可帮助鉴定耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 和耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌。 | |
Remel™ 革兰氏染色试剂盒,4 × 250 mL 瓶装 | 鉴别革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌 | |
RapID™ ONE 系统 | 鉴定从人类临床样本中分离出的具有医学重要性的肠杆菌和其他选定的氧化酶阴性、革兰氏阴性杆菌 | |
Sensititre™ 革兰氏阴性菌 GNID ID 鉴定板 | 在短短五小时内即可获得初步革兰氏阴性菌鉴定结果,或者过夜培养即可获得菌种水平的鉴定结果。 | |
Sensititre™ 革兰氏阴性菌 GPID ID 鉴定板 | 过夜培养即可获得菌种水平的革兰氏阳性菌鉴定结果 | |
药敏试验 | ||
在一种板规格上同时测试多种抗生素,可手动运行或使用可扩展的自动化仪器选项以满足实验室通量 | ||
EUMDROF** DKMGN** EURGNCOL** | Sensititre™ 革兰氏阴性菌 AST 药敏板 | 在单一平台上对广泛的二线抗微生物药物进行多重耐药革兰氏阴性分离株药敏试验 |
Sensititre™ 链球菌 STP6F AST 药敏板 | 对链球菌分离株进行抗微生物药物敏感性试验 (AST) | |
Sensititre™ 嗜血杆菌和链球菌 HPB1 AST 药敏板 | 进行嗜血杆菌和链球菌的抗微生物药物敏感性试验 (AST) | |
EUX2NF** | Sensititre™ 革兰氏阴性菌 EUX2NF AST 药敏板 | 对非苛养革兰氏阴性非发酵菌分离株进行抗微生物药物敏感性试验 (AST) |
EUGNF** | Sensititre™ 革兰氏阴性菌 EUGNF AST 药敏板 | 对非苛养革兰氏阴性非发酵菌分离株进行抗微生物药物敏感性试验 (AST) |
EUSTAPF** | Sensititre™ 革兰氏阳性菌 AST 药敏板 | 进行非苛养革兰氏阳性分离株的抗微生物药物敏感性试验 (AST) |
较新的纸片规格,可支持多种耐药性细菌检测 | ||
CT1948B | Oxoid™ 头孢他啶/阿维巴坦抗微生物药物药敏纸片 | 头孢他啶/阿维巴坦用于治疗18岁或以上患者的复杂性尿路感染,包括肾盂肾炎。配合甲硝唑使用,它还可用于治疗复杂性腹腔内感染。(符合 CLSI 或 EUCAST 标准) |
Oxoid™ 美罗培南/法硼巴坦 MEV30 抗微生物药物药敏纸片 | 进行耐碳青霉烯肠杆菌科细菌 (CRE) 的抗微生物药物敏感性试验 (AST)。(符合 CLSI 或 EUCAST 标准) |
* 仅供研究使用
** 不在美国供应
每个实验室都需要质控 (QC) 菌株以验证稳定、活性微生物的检测结果。
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ 是即用型质控菌株,可在工作流程的每个阶段使用。
菌株 | 产品代码 | 采集和运输& | 检测和分离& | 鉴定 | 药敏试验 |
空肠弯曲杆菌空肠亚种 ATCC® 33291™ | ✓ | ||||
白色念珠菌 ATCC® 10231™ | R4601503 |
| ✓ |
| |
弗氏柠檬酸杆菌 ATCC® 8090™ |
| ✓ | |||
粪肠球菌 ATCC® 29212™ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
粪肠球菌 ATCC® 51299™ |
|
|
| ✓ | |
大肠杆菌 ATCC® 25922™ |
| ✓ |
| ✓ | |
流感嗜血杆菌 ATCC® 49766™ |
|
|
| ✓ | |
b 型流感嗜血杆菌 ATCC® 10211™ | R4603810 | ✓ | ✓ |
| |
淋病奈瑟菌 ATCC® 43069™ | ✓ | ||||
淋病奈瑟菌 ATCC® 49226™ |
| ✓ | |||
豪氏变形杆菌 ATCC® 13315™ |
| ✓ | |||
奇异变形杆菌 ATCC® 12453™ |
| ✓ | |||
普通变形杆菌 ATCC® 8427™ |
| ✓ | |||
铜绿假单胞菌 ATCC® 27853™ |
| ✓ |
| ✓ | |
肠沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型 ATCC® 14028™ |
|
| ✓ |
| |
肠沙门氏菌肠道亚种肠炎血清型 ATCC® 13076™ |
|
| ✓ | ||
弗氏志贺氏菌 2b 型血清型 B 群 ATCC® 12022™ | ✓ | ||||
金黄色葡萄球菌金黄色亚种 ATCC® 25923™ |
| ✓ |
| ✓ | |
金黄色葡萄球菌金黄色亚种 ATCC® 29213™ |
|
|
| ✓ | |
表皮葡萄球菌 ATCC® 12228™ |
| ✓ | |||
无乳链球菌 B 群 ATCC® 12386™ |
|
| ✓ | ||
肺炎链球菌 ATCC® 49619™ |
|
|
| ✓ | |
肺炎链球菌 ATCC® 6305™ |
| ✓ | |||
酿脓链球菌 ATCC® 19615™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| |
血红链球菌1型 ATCC® 10556™ |
| ✓ |
|
|
需要帮助来确认您的产品组合?
医院获得性肺炎 (HAP) 和呼吸机相关肺炎 (VAP)
虽然数据仍在不断涌现,但有报告表明,有 15% 的冠状病毒住院患者出现了继发性细菌感染,其定义是:培养物呈阳性的肺炎或菌血症临床症状或体征1。
在死于冠状病毒的患者中,16% 的患者患有继发性感染2。
样品采集、运输、鉴定和准确治疗对于缩短患者住院时间并最终拯救其生命至关重要。
确定您本季节的流感鉴定
ATCC Licensed Derivative 徽章、ATCC Licensed Derivative 文字商标和 ATCC 目录商标均为 ATCC 的商标。Remel Inc. 经批准可使用这些商标并出售源自 ATCC® 培养物的产品。许可产品的成分、纯度和真实性完全由 Remel Inc. 而非 ATCC 负责。
参考文献
1.Zhou F、Yu T、Du R 等人。中国武汉成年新冠肺炎住院患者死亡的临床过程和风险因素:一项回顾性队列研究。Lancet.2020年3月11日[印刷前已在线发表]。
2.Ruan, Q.、Yang, K.、Wang, W. 等人。基于对150名来自中国武汉的患者数据分析得出新冠肺炎致死的临床预测指标。Intensive Care Med (2020). https://doi.org/10.1007/s00134-020-05991-x