Search Thermo Fisher Scientific
AmnioMAX™ C-100 培养基专门开发用于人羊水标本的体外诊断检测和绒毛取样。 AmnioMAX™ 培养基旨在帮助尽可能缩短诊断周转时间,尽量加大集落生长,同时保持所得集落的细胞遗传学可分析性。
AmnioMAX™-II 完全培养基是第二代配方,该配方对细胞贴壁的促进作用及其增加 pH 稳定性的性质得到了进一步的优化。 单瓶供应,内含抗生素和促生长剂,无需进一步补充。
AmnioMAX™ 培养基支持羊水细胞生长 (图1),并提供出色的铺板密度。 这些结果表明,与其他羊水细胞培养基相比,在 AmnioMAX™ 培养基中培养的人羊水细胞产生的集落增加约 22%-25%,细胞遗传学可分析集落增加约 44%-80%。 此外,如图2所示,在 AmnioMAX™ 养基中生长的培养原代羊水细胞的平均有丝分裂指数显著大于 Chang 培养基。
![]() | 图1 - 用 AmnioMAX™ 培养基培养的羊水细胞的生长动力学。 提供了在 AminoMAX™ 培养基或添加了 20% BS 的 MEM-α中培养的次级羊水细胞的代表性生长曲线。 在不同时间间隔进行细胞计数。 所示结果为一式两份样本的平均值。 |
![]() | 图2 - AmnioMAX™ 培养基与 Chang 培养基的有丝分裂率比较。 测定了在 AminoMAX™ 培养基或 Chang 培养基中原位培养6天的原代羊水细胞的相对有丝分裂指数率。 对各培养基中每5,000个细胞的有丝分裂事件数量进行评分。 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
当最大程度减少实验室中的浪费时、一点一滴都有帮助。1升的Gibco培养基瓶比现在市场上的同类培养基瓶使用的原料节省38%(0.5升的瓶子节省32%)。这减少了不可再生资源的消耗。