AlleleTyper™ 软件是一种快速简便的工具,用于确定样本的单倍型。一旦为目标研究(如 CYP2D6)设置了翻译表,AlleleTyper™ 软件将在几个步骤内快速分析您 TaqMan® Genotyper 和 CopyCaller® 中的数据。AlleleTyper™ 软件可解读您的实时荧光定量 PCR 分析数据,并根据您的规范确定您研究的星号等位基因结果。
AlleleTyper™ 软件特点:
- 用户友好型四步分析
- 可通过登录网络轻松访问
- 同时解读拷贝数和 SNP 信息
- 可定制报告
AlleleTyper™ 翻译表模板
为 CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19 等一些常见的研究基因提供单等位基因表和双等位基因翻译表模板。这些文件作为入门资料提供,可能需要针对特定研究进行编辑。有关编辑和使用这些类型的文件的说明,请参阅 AlleleTyper™ 用户指南。
示例数据文件
AlleleTyper™ 可解读从 TaqMan® Genotyper™ 和 CopyCaller® 软件中导出的数据。可在下面下载此类数据的示例。这些数据文件可与提供的翻译表模板(见上节)一起使用,以在 AlleleTyper™ 中生成示例结果并帮助演示工作流程。如需帮助,请参阅 AlleleTyper™ 用户指南。
下载示例数据文件 >
注:AlleleTyper™ 软件需要连接互联网,并且只能通过兼容的网络浏览器进行访问。推荐使用 Google Chrome,以获得理想性能