其特性包括:
- 完全经验证的内容—所有 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒都已经过基因组 DNA 和合成对照品检验
- Express 检测组合包括我们颇受欢迎的 PGx 内容—CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4、CYP3A5、SLCO1B1、VKORC1、COMT、OPRM1、DRD2、FII、FV、MTHFR、APOE2、APOE4
- 灵活的规格—我们的 PGx 解决方案已经过优化,从满足您需求的定制内容到现成内容,不一而足
- 广泛的靶标选择—超过2,700种 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒可供选择,靶标涵盖了绝大多数常见的药物代谢酶 (DME) 标记(包括 CYP2D6、CYP2C9、CYP4F2 等)
- 识别及报告方案—TaqMan Genotyper 软件及 AlleleTyper 软件可使用星号等位基因命名法,轻松快捷地确定样本的单倍型
- 利用熟悉的仪器—我们的 PGx 解决方案可在 QuantStudio 5 或 QuantStudio 7 上运行,用于定制孔板,还可在 QuantStudio 12K Flex 系统上运行,用于 OpenArray
*其他 PGx 数据和支持文件请见本页末尾
TaqMan OpenArray (OA) | TaqMan 阵列板 (TAP) | |
---|---|---|
聚焦 | 适用于中等至更高通量的应用 | 适用于低通量至中通量的应用 |
靶标 | TaqMan OpenArray PGx Express – 60:
| 32次测定 x 12份样本:80块孔板 64次测定 x 6份样本:160块孔板 128次测定 x 3份样本:320块孔板 |
目标/需求 |
|
|
规格 | 现成和定制 2,880次反应,含预点样测定试剂盒 4小时工作流程 | 现成和定制 含预点样测定试剂盒的384孔板 384孔板上的 PGx Express (60) 3小时工作流程 |
兼容的仪器 | 带有 OpenArray 模块的 QuantStudio 12K Flex 实时 PCR 系统 | 带有384孔模块的 QuantStudio 12K Flex 带有384孔模块的 QuantStudio 7 Flex & 7 Pro 带有384孔模块的 QuantStudio 6 Flex & 6 Pro 带有384孔模块的 QuantStudio 5 |
产品 | 单位规格 | 货号 | 订购信息 |
1个试剂盒 | 4404846 | ||
规格各不相同 | 多个 SKU | ||
规格各不相同 | 多个 SKU |
我们提供简单、高效的工作流程,旨在尽可能提高结果。
口腔拭子、唾液或血液
带 Applied Biosystems ™ MagMAX ™ DNA 多样本 Ultra 试剂盒的 Thermo Scientific ™ KingFisher ™ Flex 系统
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ 系统
Applied Biosystems QuantStudio™ 12K Flex 实时 PCR 系统
药物代谢酶 (DME) 测定试剂盒可在 OpenArray 孔板或384孔板上运行
基因分型数据:内部实验室信息系统 (LIS) 或相对定量应用
口腔拭子、唾液或血液
带 Applied Biosystems ™ MagMAX ™ DNA 多样本 Ultra 试剂盒的 Thermo Scientific ™ KingFisher ™ Flex 系统
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ 系统
Applied Biosystems QuantStudio™ 12K Flex 实时 PCR 系统
药物代谢酶 (DME) 测定试剂盒可在 OpenArray 孔板或384孔板上运行
基因分型数据:内部实验室信息系统 (LIS) 或相对定量应用
仅供科研使用,不可用于诊断目的。