全自动滥用药物检测比人们想象中要容易得多。请观看我们的视频,了解有关 Thermo Scientific™ 全自动滥用药物检测解决方案,以及它是如何满足您的滥用药物检测计划需求等更多信息。
全自动滥用药物检测整合了监测参与者滥用药物使用情况的所有步骤:从安排测试、跟踪保管链、条形码标本、标本滥用药物检测到出具测试结果的电子报告。检测结果可以打印或通过加密的电子邮件安全地共享给指定的收件人,例如:缓刑官、协调员以及其他人员或机构。这种简单而安全的共享过程减少了存储被测者检测结果的纸质副本,消除了手动记录数据的情况。电子存储数据还有助于轻松跟踪和检索被测者的结果以及药物滥用历史情况。
尽管 POC 测试在前端似乎是更便宜的选择,但信息丢失、重新检测以及缺乏灵活性的隐性成本会影响结果和生产率。自动化可以减少人为错误导致的主观性和失误。此外,自动化可以灵活地调整滥用药物列表以进行随机检测,并适应国家不断变化的(滥用)药物趋势。自动化实验室将保护您的程序,提供可靠的结果,节省时间和金钱。
随机调度和产销监管链
- 使用实验室软件系统(例如:ACT Innovations 的 Paracelsus™ 软件)条形码标本,实现自动化和跟踪产销监管链。
- 制定和自动化被测者测试计划
- 为被测者测试小组量身定制,以了解他们的滥用药物史
- 将测试结果和报告与 ACT Innovations 的毒品法庭个案管理(DCCM)软件集成
- 基于 Web 的软件可让您随时随地快速访问
- 通过条形码和计算机化过程,可以确保准确跟踪样本和报告结果
Paracelsus 和 DCCM 是 ACT Innovations 的商标
滥用药物检测/列表
- 从检测选项的大菜单中选择
- 25项尿液检测*
- 11项唾液检测**
- 4 项样本有效性检测
- 自动化检测结果可提供高度准确的结果
- 标本掺假检测(肌酐)
- 滥用药物随机检测计划表
- 开发灵活的滥用药物检测列表来满足被测者滥用药物的需求和趋势
*仅限 CJ&F:DRI 乙基葡萄糖醛酸苷(EtG)、DRI 芬太尼、CEDIA AB-PINACA 和 CEDIA UR-144/XLR-11 尿液 DAT 分析目前仅适用于刑事司法和司法鉴定
**CEDIA 的巴比妥类、苯二氮卓类、美沙酮、羟考酮和丁丙诺啡的唾液测定法目前仅适用于刑事司法和法医
全自动滥用药物检测
- 测试结果以分钟为单位:仪器启动并运行后,第一个结果在 15 分钟内显示,连续测试样本的结果在约 30 秒内显示
- 每小时最多运行 200 个测试;单次检测的最大上样量为 54个样本
- 每天进行系统检查以评估仪器性能并确保测试有效性
- 在任意时间被测者最多可进行 24 项不同药物滥用的检测
- 在运行期间的任意时间可添加标本,不会中断正在进行的序列
- 通过自动化将人为错误降至最低,使您对检测结果更有信心
结果和报告
- 在预先审阅并批准检测结果后即可分发报告
- 创建“标准化”报告-根据滥用药物测试结果调整肌酸酐水平
- 通过加密的电子邮件安全地分享结果给毒品法庭工作人员和/或缓刑官
- 数据自动导出到 DCCM 以进行精确跟踪
- 选择打印结果以立即访问
- 通过综合报告跟踪被测者的滥用药物检测历史
- 从 25 个不同的被测者中选择报告选项
随机调度和产销监管链
- 使用实验室软件系统(例如:ACT Innovations 的 Paracelsus™ 软件)条形码标本,实现自动化和跟踪产销监管链。
- 制定和自动化被测者测试计划
- 为被测者测试小组量身定制,以了解他们的滥用药物史
- 将测试结果和报告与 ACT Innovations 的毒品法庭个案管理(DCCM)软件集成
- 基于 Web 的软件可让您随时随地快速访问
- 通过条形码和计算机化过程,可以确保准确跟踪样本和报告结果
Paracelsus 和 DCCM 是 ACT Innovations 的商标
滥用药物检测/列表
- 从检测选项的大菜单中选择
- 25项尿液检测*
- 11项唾液检测**
- 4 项样本有效性检测
- 自动化检测结果可提供高度准确的结果
- 标本掺假检测(肌酐)
- 滥用药物随机检测计划表
- 开发灵活的滥用药物检测列表来满足被测者滥用药物的需求和趋势
*仅限 CJ&F:DRI 乙基葡萄糖醛酸苷(EtG)、DRI 芬太尼、CEDIA AB-PINACA 和 CEDIA UR-144/XLR-11 尿液 DAT 分析目前仅适用于刑事司法和司法鉴定
**CEDIA 的巴比妥类、苯二氮卓类、美沙酮、羟考酮和丁丙诺啡的唾液测定法目前仅适用于刑事司法和法医
全自动滥用药物检测
- 测试结果以分钟为单位:仪器启动并运行后,第一个结果在 15 分钟内显示,连续测试样本的结果在约 30 秒内显示
- 每小时最多运行 200 个测试;单次检测的最大上样量为 54个样本
- 每天进行系统检查以评估仪器性能并确保测试有效性
- 在任意时间被测者最多可进行 24 项不同药物滥用的检测
- 在运行期间的任意时间可添加标本,不会中断正在进行的序列
- 通过自动化将人为错误降至最低,使您对检测结果更有信心
结果和报告
- 在预先审阅并批准检测结果后即可分发报告
- 创建“标准化”报告-根据滥用药物测试结果调整肌酸酐水平
- 通过加密的电子邮件安全地分享结果给毒品法庭工作人员和/或缓刑官
- 数据自动导出到 DCCM 以进行精确跟踪
- 选择打印结果以立即访问
- 通过综合报告跟踪被测者的滥用药物检测历史
- 从 25 个不同的被测者中选择报告选项
下载我们的全自动滥用药物检测宣传册以获取更多信息。