针对选择性和持久性的改进 — TaqMan SARS-CoV-2 2.0 检测试剂盒
请从我们两种全新的 Applied Biosystems TaqMan SARS-CoV-2 2.0 检测试剂盒中选择,其具有与 SARS-CoV-2 检测试剂盒相同的准确性和可靠性,同时具有容纳多种样本类型的能力,并可选择采用标准或快速工作流程。标准工作流程包括 RNA 提取和传统样本制备,快速工作流程则是一种快速、直接的 PCR 工作流程,不需要提取 RNA。您也将对检测结果充满信心,因为我们的2.0检测试剂盒包括增强的靶标冗余,以补偿目前已知的所有 SARS-CoV-2 突变和未来尚未发现的突变。
TaqMan SARS-CoV-2 2.0 检测试剂盒的特点包括:
- 您所信任的相同准确度和可靠性——用 orf1a、orf1b和 N 基因多个靶标进行的高级测定设计(图1)可补偿当前和新出现的 SARS-CoV-2 突变,以在现在和未来继续提供可靠的结果
- 多种工作流程选项——可从两种检测试剂盒中选择:一种检测试剂盒采用了包含 RNA 提取的标准工作流程(图2),另一种检测试剂盒采用了快速直接 PCR 扩增的工作流程、无需提取 RNA(图3)
- 经济实惠且可扩展——使用现有的实时荧光定量 PCR 仪器,可增加现有 SARS-CoV-2 菜单
TaqMan 2.0 检测试剂盒的产品详细信息:
| TaqMan SARS-CoV-2 RNase P 检测试剂盒 2.0
| ||
产品介绍 | 快速、直接至 PCR 的原始唾液解决方案,使用改进的检测试剂盒设计,以实现广泛且高频的检测(图3) | 改进的 SARS-CoV-2 检测试剂盒设计,并利用 RNase P 进行人类样本确认(图2)
| |
检测产品设计 | 3个基因组区域(orf1a、orf1b 和 N 基因),共有8个靶标(图1) | ||
内部对照品 | RNase P | RNase P |
|
兼容的样本类型 | 使用以下产品采集原始唾液: | 从鼻咽拭子和前鼻拭子中提取 RNA
| |
推荐的样本制备 | 裂解缓冲液(SalivaReady 溶液,TaqMan SARS-CoV-2 Fast PCR 组合试剂盒 2.0 的组成部分) | ||
建议的实时荧光定量 PCR 仪器 | |||
周转时间(包括样本制备) | ~ 2小时 | ~ 3小时 | |
建议的软件 | QuantStudio Design & Analysis 软件,RUO 版本2.5或更高版本 |
先进的 2.0 检测试剂盒设计
建议的工作流程
图2.建议的 Taqman SARS-CoV-2 RNase P 检测试剂盒 2.0 工作流程。
图3.Taqman SARS-CoV-2 Fast PCR 组合试剂盒 2.0 的简单、直接 PCR 工作流程。
分析软件
使用 QuantStudio Design & Analysis 软件,RUO 版本2.5或更高版本。