经过优化,SpeciMAX 唾液采集试剂盒可进行SARS-CoV-2 及其他病毒唾液样本的简单自采集。
我们提供两种不同的标准化唾液采集方法,以最好地满足实验室研究的不同需求:
- SpeciMAX 稳定型唾液采集试剂盒包含用于病毒灭活的无毒害稳定溶液,以用于SARS-CoV-2 研究。
- SpeciMAX 唾液采集试剂盒,用于采集一般/原始唾液,以进行具有成本效益的高效高频率监测检测。
我们对唾液采集试剂盒进行了优化,适用于自动化工作流程
- 标准化处理 — 6 mL 标准化采集管和管盖与自动化管架和开盖器兼容,可用于下游分析工作流程,在使用液体处理系统时,可减少手动工作,以及减少劳动密集型唾液移液工作 。
- 本产品进行了优化,主要用于病毒 RNA 提取(两种试剂盒),并针对 使用 Applied Biosystems MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (RUO)、Thermo Scientific KingFisher 纯化系统、 Applied Biosystems TaqCheck SARS-CoV-2 快速 PCR 检测 (RUO),和 TaqMan Applied Biosystems TaqMan 检测 (RUO) 的 PCR(仅一般/原始试剂盒)工作流程。
与其他采集管相比,本产品节省空间、时间和成本
易于使用,具有非侵入性自采集功能
- 使1-2 mL 唾液稳定存于 6 mL 聚丙烯输液管中。
- 一次性漏斗和采集管非常方便,是大多数用户的唾样自采集的首选。
针对唾液采集和样品登记进行了优化
- 符合 95kPa 标准的唾液采集管具有运输安全性
- 值得信赖的单一来源供应商为您提供一次性使用、单独包装的采集管(如果您正在寻求批量订购,请索取更多信息。)
查看完整的使用说明和协议视频,请浏览相应的 SpeciMAX 唾液采集试剂盒产品页面。
- SpeciMAX 一般/原始唾液采集试剂盒易于使用,且具有成本效益,每个样品有较低的成本。
- SpeciMAX 稳定型唾液采集试剂盒的病毒灭活的无毒害的稳定溶液(不含胍盐)与所有消毒方案兼容,确保操作人员安全。
益处 | 原始(又名一般/全/纯)唾液 | 稳定型/保存型唾液 |
---|---|---|
增加安全性(SARS-CoV-2 和常见的包膜呼吸道病毒灭活) | ✓ | |
用于样品储存过程中的保持核酸稳定 | ✓ | |
在室温下储存/运输唾液 | ✓ | |
存储期 | SARS-CoV-2:最多达到 7 天 *在4ºC | gDNA: 2 年 病毒核酸:最长达到 14 天 RNA:最长达到 14 天 *在环境温度下 |
适用于 PCR 工作流程 | 直接 PCR 或病毒 RNA 提取 | 病毒 RNA 提取 |
需要的唾液样本量 | 1—2 mL(1 和 2 mL 填充线) | 1 mL(1 和 2 mL 填充线)(“填充到这里”标签) |
漏斗 | 一次性使用卡扣式漏斗 | 防溅出、一次性、旋入式漏斗 |
管上的条形码 | 在盒子里配有一维条码,由用户手动粘贴。 | 是,序列顺序一维条码 |
监管分类 | 仅用于研究 | |
耐热性 | 高达 95ºC | |
类别编号 | A50696 (400 只采集管), A50696P10 (10 只采集管) | A50697 (100 只采集管), A50697p10 (10 只采集管) |
SpeciMax 唾液采集相对于鼻拭子和鼻咽采集的优势:
- 非侵入性采样
- 自采集且用户间变异性较小
- 实验室工作流程更轻松(无需拭子)
- 没有粘液问题
- 大多数用户的首选
SpeciMAX 一般/原始唾液采集管与 15mL 和 50mL 锥形管的比较
SpeciMAX 唾液采集试剂盒 | 15mL 和 50mL 锥形管或带吸管的锥形管 | |
---|---|---|
时间 | 采集管被设计为可直接放置在自动采集管架中 - 无样品转移步骤 | 30 秒手动转移 x 1000 个样本 = 1个劳动力 8 小时的工作(见下图) |
存放 | 6 毫升尺寸 | 15 毫升和 50 毫升尺寸 |
准确度 | 与使用标准提取法的鼻咽拭子相比 | 手动转移存在潜在的污染风险,并且从吸管中取出的上皮细胞会干扰读数 |
易于使用 |
|
|
本稳定型采集管与其他稳定型采集管相比
SpeciMAX 稳定型采集试剂盒 | 其他唾液采集管 | |
---|---|---|
稳定剂 | 无害溶液保存核酸和灭活常见呼吸道病毒 | 危险的和/或易燃的稳定解决方案带来废物处理和运输方面的挑战(例如基于乙醇或胍盐的解决方案) |
消毒 | 与所有消毒方案兼容,不与漂白剂发生反应(不含胍盐) | 并非所有采集管与所有消毒方案都兼容,有些采集管在与漂白剂一起使用时会产生危险的氰化物气体。 |
尺寸 | 6 mL 标准尺寸采集管与自动化管架和开盖器兼容,适用于下游分析工作流程和液体处理系统。 | 并非所有采集管与需要手动转移的开盖器或自动化管架都兼容(请参阅下面的潜在时间节省)。 |
采集量 | 仅需 1mL 唾液 | 需要 2mL 唾液 |
SpeciMAX 稳定型唾液采集试剂盒
SpeciMAX 白唾液/原始唾液采集试剂盒
SpeciMAXsaliva 采集试剂盒适用于直接 PCR 或病毒 RNA 提取工作流程。在赛默飞世尔科技公司,我们将根据您的需求提供适合您的解决方案。
用于 TaqMan SARS-CoV-2 快速 PCR 组合套件2.0和 TaqCheck SARS-CoV-2 快速 PCR 检测的直接 PCR 工作流程
用于大规模人群水平发病的 SARS-CoV-2 监测测试
用MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (RUO) 和 KingFisher 进行的标准病毒 RNA 提取工作流程
在 这里查看更灵敏的检测 RNA 提取工作流程
不确定哪种 SpeciMAX 采集试剂盒更适合您?
点击这里联系赛默飞世尔公司代表。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。