The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
等离子体聚焦离子束减薄扫描电子显微镜(等离子体-FIB SEM)结合了室温或低温条件下较高的溅射效率和纳米成像分辨率。这可以在 3D 成像过程中快速获取目标。多种离子(Xe、O、Ar 和 N)是位点特异性、去除大体积材料的通用选择。 例如,O+ PFIB 为环氧或丙烯酸基树脂包埋样本提供了出色的数据采集效率和图像质量。与基于 Ga 的 FIB 不同,LR-White、HM20 和 EPON 树脂等多种材料多种材料可轻松生成无窗帘表面。出色的树脂和样本处理兼容性可进行靶向 FIB-SEM 断层成像,并对感兴趣区域(ROI)进行直接的树脂内相关成像。相关光学和电子显微镜 (CLEM) 可进一步增强 ROI 靶向性。切片的数据管理是自动化的。
Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam 是一种用于高通量细胞 FIB-SEM 断层成像的多功能工具,与常用的样本包埋剂和制备方案兼容。4 种离子(Xe、O、Ar 和 N)可独立用于 2D 和 3D 的自上而下的横截面分析的位点特异性、大体积材料去除。通过选择与每个单独样本要求相匹配的离子束,对于复杂的样本可以实现出色的表面纹理,包括样本-基质界面和牙科(矿化组织)材料。
由于更宽的准直光束输送的电流比 Ga-FIB 高 2.5 μA,等离子体 FIB 能够高效进行大体积样本的连续切片。较高的溅射效率增强了性能,产生了更平滑的切割面并减少了窗帘状伪影,进一步提高了样本处理量,并能快速处理感兴趣区域。因为将更高的电流、更高的溅射速率和更少的损伤结合一起,因此其有望在观察纳米级特征的同时处理数百微米大小的体积。
Helios 5 Hydra DualBeam 上的可选自旋减薄方法可进行直径达 1 mm 的大面积平面减薄,并能够在水平面上对大面积进行 3D 表征成像。旋转减薄仪的运行过程是全自动的,并且使用了 Auto Slice & View 软件,易于设置。在一次旋转减薄仪实验中,可以选择多个区域来采集图像。根据实验的特异性,每个感兴趣区域可以在不同的成像设置下成像。
使用旋转减薄仪,样本可以通过 PFIB 减薄近掠射角的角度;因此不需要切片后视图分析所需的典型样本制备(例如,保护性封盖、开沟槽或使用基准标记)。有了如此大的减薄区域,可以选择多个区域并成像。可以很轻易地识别稀疏特征,并且可从多个区域收集具有统计学相关性的 3D 数据。
Thermo Scientific iFLM 相关系统是用于 Helios 5 Hydra PFIB 内部冷冻相关成像的集成宽视野光学显微镜,使您能够在单个显微镜内结合荧光成像和离子减薄,在室温或低温条件下进行相关光学和电子显微镜 (CLEM) 检查。
“我们在了解如何提高作物对环境压力和疾病的适应力方面感到越来越吃力。 新型 Hydra vEM 具有出色的性能,我们也得以能够比较轻松地重建整个植物细胞和组织的精细结构。由于这项技术,我们能够在时间和空间上“冷冻”生物体,并构建精细的 3D 模型,进而有助于我们解决关键的粮食安全挑战。”
Kirk J. Czymmek,主要研究者,先进生物成像实验室主任,Donald Danforth 植物科学中心
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.