台式扫描电镜博客
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
枪射残留物 (GSR) 分析在确定是否在犯罪中使用了枪支方面发挥了重要作用。成熟的 GSR 分析技术来自于扫描电子显微镜 (SEM) 的使用,其用于扫描样品,并找到疑似的 GSR 微粒。如果发现疑似颗粒,则使用能量色散谱 (EDS) 技术来识别该颗粒中的元素。
Thermo Scientific Phenom Perception GSR Desktop SEM 是唯一一款专为枪射残留物分析而设计的 SEM。由于系统是自动化的,您可以加快分析过程。无需每次更改您的设置,您可以仅关注手头的任务。
高亮度 CeB6 源是台式 Phenom 系统的核心。这意味着您可以确信它将提供可靠、持久的日常使用,并且无需意外地更换。Phenom Perception GSR Desktop SEM 可实现前所未有的按需求、更快、更简单和更可靠的枪射残留物留分析。非常适合每个希望节省时间和地面空间的繁忙实验室。
得益于全电动平台, Phenom Perception GSR Desktop SEM 可以处理 100 mm x 100 mm 扫描区域。该软件使用 SEM 的内部扫描控制。这可以实现更精确的射束定位,这在 GSR 验证阶段重新访问颗粒时尤其有用。标准 GSR 样品架可容纳 30 个 12mm GSR 针脚、以及必要的校准样品。
专用软件包元件识别 (EID) 用于控制完全集成的 EDS 检测器。此 EID 软件标配随 Phenom Perception GSR 产品一起提供。
样本尺寸 |
|
软件规格 |
|
检测器类型 |
|
报告工作流程 |
|
成像模块 |
|
分析计算机 |
|
电源 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
在本次网络讲座中,我们将详细介绍符合 ASTM 和 ENFSI 指南的 Phenom Perception GSR 软件工作流程。该网络讲座涵盖了仪器的准确性,并概述了进行枪射残留物分析的有效 SEM 的关键需求。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
在本次网络讲座中,我们将详细介绍符合 ASTM 和 ENFSI 指南的 Phenom Perception GSR 软件工作流程。该网络讲座涵盖了仪器的准确性,并概述了进行枪射残留物分析的有效 SEM 的关键需求。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。