c7c8 - 主要特点/性能数据/相关资源/应用/技术/文档/联系人
Thermo Scientific Helios 5 PXL Wafer DualBeam 是一种等离子体聚焦离子束扫描电子显微镜 (PFIB SEM),重新定义了高深宽比贯通堆栈计量和结构验证的标准。它具有高性能生产线计量和工艺监测功能,可快速为工艺开发和生产工程师提供关键见解。
Helios 5 PXL Wafer DualBeam 旨在满足晶圆厂的生产线计量和工艺控制要求,可显著缩短获得数据的时间,并使晶圆能返回生产线而不会被拉出和报废。
Helios 5 PXL Wafer DualBeam 与半导体工厂自动化兼容,便于无操作员方案驱动的操作。这种自动化可支持晶圆厂计量和工艺监测的高通量要求 - 即使在极具挑战性的结构上也是如此。
主要特点
快速获得数据
Helios 5 PXL Wafer DualBeam 利用获得专利的 Thermo Scientific Elstar 电子色谱柱和高性能 PFIB2.0 氙等离子体离子柱,提供高分辨率、高对比度成像。获得对高深宽比 3D 贯通堆栈结构的精确尺寸测量,传统生产线计量工具不容易获取这些数据。
更快地了解良率和更高的生产率
高深宽比结构的快速、精确、大面积晶圆级逆向处理、对角线研磨和横切。高级自动化功能可识别潜在问题,加快工艺开发并尽可能减少生产中断。
出色的服务、知识和专业技能
Helios 5 PXL Wafer DualBeam 以我们在先进的计量样品制备和故障分析方面的出色服务、知识和专业技能为后盾。
规格
Xe+ 等离子体 FIB 镜筒
  • PFIB 射束电流从 1 pA 到 2.6 µA
  • 电感耦合 Xe+ 等离子体 (ICP) >4000 小时
Elstar UHR 浸没透镜 FESEM 镜筒
  • Elstar 电子枪配有超稳定的肖特基场发射枪,采用 UC+ 单色器技术
  • 电子束分辨率:
    • 15 kV 下 0.9 nm
    • 1 kV 下 1.0 nm
  • 电子源使用寿命:12 个月
气体输送
  • Thermo Scientific MultiChem 集成气体输送系统
    • 适用于最多 6 种化学品的槽
  • 单气体进样系统
    • 适用于最多 3 个独立 GIS 单元的端口
晶片处理
  • 使用 EFEM 自动处理 300 mm FOUP(符合 GEM300 标准)
  • 手动加载 300 mm、200 mm 和 150 mm 晶片
附加选项
  • CAD 导航兼容性(NEXS 和 Synopsys Camelot)
  • 可伸缩定向反向散射检测器 (RDBS)*
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
用于将 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将应用程序 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
相关资源
应用
2021-Semi-Helios 5 PXL Thumbnail-274x180-144DPI 245424
高级内存技术
现代数据需求正在推动 3D NAND、DRAM 以及其他内存结构的创新。我们的内存分析工具和工作流程提供了高效率的表征,以便制造商能够满足性能、延迟和容量需求。
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体良率提升和计量
良率提升和计量
我们为缺陷分析、计量学和工艺控制提供先进的分析功能,旨在帮助提高生产率并改善一系列半导体应用和设备的产量。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
ESD半导体鉴定
ESD 半导体鉴定
每个静电放电 (ESD) 控制计划都必须识别对 ESD 敏感的器件。我们提供一整套ESD测试系统,帮助满足您的器件鉴定要求。
技术
纳米探针
随着设备复杂性的增加,隐藏缺陷的位置数量也随之增加。纳米探针可提供电气故障的精确定位、这对于有效的透射电镜故障分析工作流程至关重要。
了解更多 ›
光学故障隔离
半导体制造中越来越复杂的设计使故障和缺陷隔离变得越来越复杂。光学故障隔离技术使您可以分析电活性设备的性能,以定位导致设备故障的关键缺陷。
了解更多 ›
热故障隔离
本地功率耗散分布不均匀可能导致较大的局部温度上升,从而导致设备故障。我们提供采用高灵敏度锁定红外热成像 (LIT) 技术进行热故障隔离的独特解决方案。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
TEM计量
先进的自动化 TEM 计量程序的精确度比手动方法高得多。这样用户可以生成大量具有亚埃级特异性的统计相关数据、而不存在操作员偏差。
了解更多 ›
半导体器件的TEM样品制备
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
了解更多 ›
SEM 计量
扫描电子显微镜可以纳米尺度提供准确可靠的计量数据。自动化的超高分辨率 SEM 计加快了内存、逻辑和数据存储应用的利润产出时间和上市时间。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
器件扁平化
逐渐缩小的尺寸配以先进的设计和结构,导致半导体的故障分析变得越来越具有挑战性。器件无损扁平化是检测埋藏的电气故障和故障的关键技术。
了解更多 ›
ESD 合规性测试
静电放电(ESD)会损坏半导体和集成电路中的小功能和结构。我们提供一套全面的测试设备,用以验证您的设备是否符合目标 ESD 合规标准。
了解更多 ›
纳米探针
随着设备复杂性的增加,隐藏缺陷的位置数量也随之增加。纳米探针可提供电气故障的精确定位、这对于有效的透射电镜故障分析工作流程至关重要。
了解更多 ›
光学故障隔离
半导体制造中越来越复杂的设计使故障和缺陷隔离变得越来越复杂。光学故障隔离技术使您可以分析电活性设备的性能,以定位导致设备故障的关键缺陷。
了解更多 ›
热故障隔离
本地功率耗散分布不均匀可能导致较大的局部温度上升,从而导致设备故障。我们提供采用高灵敏度锁定红外热成像 (LIT) 技术进行热故障隔离的独特解决方案。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
TEM计量
先进的自动化 TEM 计量程序的精确度比手动方法高得多。这样用户可以生成大量具有亚埃级特异性的统计相关数据、而不存在操作员偏差。
了解更多 ›
半导体器件的TEM样品制备
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
了解更多 ›
SEM 计量
扫描电子显微镜可以纳米尺度提供准确可靠的计量数据。自动化的超高分辨率 SEM 计加快了内存、逻辑和数据存储应用的利润产出时间和上市时间。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
器件扁平化
逐渐缩小的尺寸配以先进的设计和结构,导致半导体的故障分析变得越来越具有挑战性。器件无损扁平化是检测埋藏的电气故障和故障的关键技术。
了解更多 ›
ESD 合规性测试
静电放电(ESD)会损坏半导体和集成电路中的小功能和结构。我们提供一套全面的测试设备,用以验证您的设备是否符合目标 ESD 合规标准。
了解更多 ›
联系我们
用于材料科学的
半导体