Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orion3 静电放电测试仪设计用于测试 ESD 的潜在破坏性作用,以便在全规模生产之前识别和硬化防护结构。考虑到集成电路生产的成本极高,再加上客户要求组件交货的进度安排精准,因此 Orion3 在时间、材料以及错失的机会(上市时间)方面节省了大量成本。通过高分辨率双摄像头能够在测试计划设置程序期间轻松快速地对齐放电销。同时显示 x 轴和 y 轴。在测试过程中,摄像头可能会保持打开状态,以监测销对齐情况。无论器件类型和尺寸如何,真空固定均可对器件进行测试。
Orion3 能够按照所有常用的行业标准进行 FICDM(场诱导或空气放电)测试。事件检测器确保每次放电按预期进行,确保器件和系统放电销之间正确对齐和接触。测试完成后记录并报告事件,提供销放电确认和需要重新测试的未受力销指示。测试还可使用我们的 LI-CCDM 接触测试方法进行,此方法通过受控的阻抗环境对器件进行充电和放电,消除了在使用空气放电方法时遇到的测试问题。
JS-002、JEDEC、ESDA、AEC 和 LI-CCDM 方法。
工作台高度测试区域可进行人机工效学工作流程。
通过高分辨率双摄像头能够在测试计划设置期间轻松对齐放电销。
测试区域内的环境监测器可实现在测试期间利用用户供应的干燥空气或氮气淹没该区域,从而控制湿度水平。
事件检测器确认 ESD 放电,并在销未受力时报告。
用于校准或器件测试的自动波形采集。存储每个采集波形的 I峰值和下限值/上限值
由一个内部真空泵固定被测器件 (DUT);通过可调整固定装置确保对齐。
使用 Thermo Scientific Scimitar 软件平台进行直观的测试设置和测试执行。
集成的封装外形编辑器可创建任何器件,包括脱离网器件。
器件定义可以从传统应用程序、其他 Scimitar 应用程序和以基于文本 (x, y) 的格式导入。
电气要求 |
| |
测试电压范围 |
| |
电压 |
| |
描述 |
| |
湿度范围 |
| |
物品描述 |
| |
移动系统 |
| |
规格 |
| |
详细信息 |
| |
温度范围 |
| |
赫兹 |
| |
单位规格 |
| |
英制 | 公制 | |
测试面积 |
|
|
尺寸 |
|
|
深度 |
|
|
高度 |
|
|
宽度 |
|
|
重量 |