基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific AutoTEM 5 软件是 DualBeam(聚焦离子束扫描电子显微镜检查,简称 FIB-SEM)系统的专用解决方案,支持对多种材料科学样品进行全自动原位透射电镜检查 (TEM) 样品制备。它可以为任何经验水平的用户提供快速、可靠和可重复的结果。
任何经验水平的用户都可在不到一小时的时间里完成的高质量 S/TEM样品制备。
万恒的原位 S/TEM 样品制备工作流程,包括自动化组块、用户引导式推出和自动化最终稀释。
采用不同几何形状的全自动原位样品制备:自上而下、平面图和倒置。
可为多种材料科学样品获得可靠的可预测结果
高通量,具有全自动化、无人值守的多点原位和非原位推出以及自动交叉切片功能。
高度可配置的工作流程,可实现具有挑战性样品的制备。
手动制备 | AutoTEM 5 软件 | ||
---|---|---|---|
材料 | 金属及合金 | ||
半导体 | |||
聚合物和陶瓷 | |||
流程覆盖范围 | 块铣削 | 手动 | 全自动或交互式 |
推出过程 | 手动 | ||
最终稀释 | 手动 | ||
低能量抛光 | 手动 | ||
性能数据 | 通量 | 60 – 120 分钟 | < 45 分钟 |
高质量 | 取决于用户 | 取决于方案 | |
重复性 | - | ||
夜间运行 | - | ||
用户 | 经验水平 | 专家 | 初学者 |
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
产品AutoTEM 5能够实现TEM和STEM样品制备自动化,如果您需要更多相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!