疾病专题
马病
概述
西尼罗河病毒 (WNV) 可引起大脑和脊髓内膜炎症(脑膜炎)或大脑炎症(脑炎),是一种蚊媒病毒。据报道,该病毒曾在非洲、埃及、亚洲、欧洲、澳大利亚和美国等多个地区爆发。
在被携带病毒的蚊子叮咬的马中,通常有三分之一会患上严重的疾病,导致其死亡或需要对其执行安乐死。在一些情况下,如果 WNV 穿过母马的胎盘,则腹中孕育的小马可能会感染病毒。
症状
感染 WNV 的症状可能包括精神萎靡、四肢无力、步履蹒跚、眼睑或下唇下垂、排便或排尿困难、皮肤抽搐和肌肉颤抖。在一些情况下,感染的动物也可能出现发热、癫痫和失明的症状。
人类健康风险
虽然 WNV 不能通过马传染给人类,但如果人类被携带病毒的蚊子叮咬,就有感染病毒的风险。
经济影响
WNV 可能带来很大的经济影响。WNV 除了可能导致马的死亡以外,还可能造成其他经济负担,如治疗费用、检疫、疾病预防以及动物在恢复期内生产性能的下降。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
概述
EAV 是一种有囊膜的单链的正义 RNA 病毒,主要感染马,在温血马和标准品种马中的发病率较高。除了冰岛和日本以外,EAV 在全球都有发病,且近年来经实验室验证的疫情爆发次数有所上升。EAV 疫情的爆发通常与运输感染动物或运送感染的精液有关。
EAV 主要通过呼吸途径在幼马聚集的环境(如表演场、养殖场、赛马场和兽医院)中传播。母马也可能在与携带病毒的种马交配繁殖(无论是自然交配还是人工授精)后感染病毒。此外,这种传染病还可以通过工作人员的手或衣物造成的间接接触传播,或通过病毒污染物(如:马刺颈、养殖设备、绳勒等)传播。
症状
这种疾病在不同动物个体中表现的症状可能大有差异,可能包括持续发热、肢体水肿、抑郁、白细胞减少和厌食。虽然不太常见,感染动物也可能出现结膜炎、流鼻涕、畏光、流泪、步态僵硬、呼吸困难、腹泻、黄疸、共济失调和水肿(眶上、眶周或腹侧体壁)等症状。
人类健康风险
并未显示出 EAV 有人畜共患风险。
经济影响
EAV 可导致易感母马流产,且大部分种马可能成为该病毒的携带者。由于携带病毒的种马很容易通过自然繁殖或人工授精传播 EAV,因此可对养殖业造成严重的经济影响。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
猫病
猫传染性腹膜炎 (FIP) 是由猫冠状病毒引起的一种病毒性疾病,致死率很高。其起源尚不清楚。该病是由猫传染性腹膜炎病毒发生疑似而未经证实的突变所导致。突变病毒能够侵入属于白细胞类的巨噬细胞并在其中繁殖。这种疾病的发病率为每 5000 户拥有 1 到 2 只猫的家庭 1 例发病。这种疾病不能传染给人和其他动物,可分为干型和湿型;后者占病例的 60% 到 70%,病情发展得更快。FIP 没有治愈方法;治疗方法主要是姑息治疗和对症治疗。
VetMAX FIP 检测试剂盒可用于检测猫和猪的样品。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
其他物种疾病
埃里希体病是一种蜱传细菌感染,由无形体科埃里希氏体属和无形体属细菌引起。这些专性胞内菌会感染并杀死白细胞。
VetMAX 嗜吞噬细胞无形体检测试剂盒是一种分子诊断工具,用于对嗜吞噬细胞无形体引起的 3 种疾病(嗜吞噬细胞无形体病、马粒细胞无形体病 和人粒细胞无形体病)进行实时荧光定量 PCR 检测。该试剂盒可用于检测从 EDTA 抗凝血、脾脏和蜱虫中提取的细菌 DNA。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
VetMAX 嗜衣原体属检测试剂盒是一种分子诊断工具,可用于对嗜衣原体属进行实时荧光定量 PCR 检测。可对提取获得的 DNA 样品进行单管双重分析,同时检测嗜衣原体属的细菌 DNA 和 IPC(内部阳性对照)。试剂盒适用于从多个物种的胎盘、羊水或胎儿组织、奶液和阴道粘液中提取的细菌 DNA。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
概述
钩端螺旋体病在全球均有发生,虽然多发生于热带气候条件下,但在温带气候条件下的雨季时期也有发生。钩端螺旋体病通常感染猪、牛和马,表现出多种临床症状,从轻度感染到器官衰竭及死亡。
该疾病流行于野生哺乳动物中,但通常仅在野生动物成为家畜的感染源时才会被注意到。钩端螺旋体病可通过胎盘或交配传播,但大多是通过直接接触感染的奶液、尿液或胎盘液体传播。
症状
钩端螺旋体病的症状各不相同,具体取决于畜群的免疫力、感染动物的年龄以及所感染的血清型。关于所感染的血清型,有 >220 种可导致钩端螺旋体病的钩端螺旋体属致病性血清型。
比如,牛是问号钩端螺旋体哈勒焦血清型的主要宿主,该血清型可感染动物的肾脏,从而造成长期的尿液排菌。问号钩端螺旋体哈勒焦血清型也可导致持续性生殖道感染,从而造成母牛不育。
对于其他的钩端螺旋体血清型,比如流感伤寒型、黄疸出血型和波摩那型,牛可成为该疾病的偶然宿主,并表现出多种临床症状,比如嗜睡、黄疸、发热、贫血以及红尿。成年牛一般不会死于钩端螺旋体病,但该疾病对犊牛可能是致命的,且可能感染怀孕母牛,导致流产、死产以及犊牛弱胎。
人类健康风险
钩端螺旋体病被认为是人畜共患的,如果人接触了被感染动物的尿液或体液污染的水或土壤,则该疾病会传播给人。
经济影响
由于持续性生殖道感染造成的不育可能是钩端螺旋体病在经济方面造成的最大影响
VetMAX 致病性钩端螺旋体实时荧光定量 PCR 试剂盒可用于所有动物物种的样品。
每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
For Veterinary Use Only.