我们可以与您实验室合作,设计出能够适应您不断变化需求的解决方案,并产出可指导实践的 PRRSV(猪繁殖与呼吸综合症病毒)检测结果。我们为 PRRSV 开发了独特的诊断方案,包括采样、样本制备方案,以及实时 PCR 和 ELISA 的工作流程。
分子和血清学检测的使用可提供较完整的畜群整体情况,因为这两种方法可从不同方面对 PRRS 病毒进行检测。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
兽医和养殖人员需要依靠检测方案的指导来帮助确保猪群的健康。他们的主要需求是明确的:对于各种样本类型均可提供可靠、及时的检测结果。
我们可以与您实验室合作,设计出能够适应您不断变化需求的解决方案,并产出可指导实践的 PRRSV(猪繁殖与呼吸综合症病毒)检测结果。我们为 PRRSV 开发了独特的诊断方案,包括采样、样本制备方案,以及实时 PCR 和 ELISA 的工作流程。
分子和血清学检测的使用可提供较完整的畜群整体情况,因为这两种方法可从不同方面对 PRRS 病毒进行检测。
我们制作了一系列样本采集指南,概述了如何、何时以及何地对猪只进行样本采集,用以送交至诊断实验室。
ELISA | qPCR |
---|---|
个体样本 | 个体样本 |
|
|
混合样本 | |
|
实时 PCR 是能够明确证明 PRRS 感染或未感染的灵敏方法。如发现阳性检测结果,可将该核酸样本进行测序以进一步鉴定。我们分析来自世界不同地区的 PRRS 病毒样本信息,使我们能够跟踪和监测病毒的基因组变异。Applied Biosystems VetMAX PCR 检测试剂可检测所有目前已知的北美株 (NA) 和欧洲株 (EU) 毒株。
2021年李曼养猪大会海报
由于 PRRSV 病毒的高度变异性和新的流行毒株的出现,我们启动了一个项目,用新的分子设计来更新当前市售的 PRRSV 检测试剂,以便对新的变异株提供更高的检测灵敏度。
第二代实时 RT-PCR 检测试剂盒,用于对各种猪的样本类型中猪繁殖与呼吸综合征病毒 (PRRSV) 的欧洲株和北美株进行筛查与分型
Applied Biosystems MagMAX 样本制备方案有助于从猪的样本中方便、灵活、高效地纯化核酸。MagMAX 核酸提取试剂盒配合 Thermo Scientific KingFisher Express 磁珠法核酸提取仪,有助于诊断实验室从样本中获得出色的 PCR 结果。无论是针对 GenoTube Livestock 拭子采样管采集的口腔液样本,还是血液样本,或是组织样本,目的都是获得高度可靠的结果。
如需了解更多信息,请参阅"样本提取"解决方案页面 ›
PrioCHECK PRRSV 抗体 ELISA 检测试剂盒的检测结果与目前市场上常用的产品高度符合,因此是 PRRSV 血清学检测市场的有力替代产品。 赛默飞世尔科技提供综合的 PRRSV 解决方案组合,可支持您实验室特定的 ELISA 工作流程要求。
AppliedBiosystemsPrioCHECK 猪 PRRSV 抗体 ELISA 检测试剂盒适用于猪群中 PRRSV 的监控和监测。
观看此免费网络讲座,了解您选择的 PRRSV 检测方法如何影响猪群的健康和经济。在这场网络讲座中,讲者解释了如何为您的实验室选择正确的 PRRSV 诊断工具、详细说明了 ELISA 筛查解决方案的优势,并回答了关于优秀实践、检测结果解读等问题。
此网络讲座将帮助您回答与口腔液应用相关的许多实际问题,并展示两份使用口腔液样本进行猪繁殖与呼吸综合征病毒 (PRRS) 诊断的结果报告。它还将为您提供使用口腔液样本检测 PRRSV 的详细信息、口腔液采样的实用技巧,以及 PRRSV PCR 检测的结果解读。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.