猪的检测样品采集指南:
口腔液
与皇家兽医学院 Heiko Nathues 博士一起编制的一系列较佳实践
用于监测
口腔液可用于监测有疾病症状的动物,也可用于预后分析,以估计病原体在猪群中的传播情况。预后分析不是一种诊断程序,因此不应使用口腔液样品来排除感染。
抗体检测(例如基于 ELISA 方法的检测)— 可以采用口腔液样品检测是否存在抗 PRRSV 抗体。血清学检测不适用于普遍存在的病原体,如 PCV2。
病原体 RNA/DNA 的检测(基于 PCR 方法的检测)—可采用 PCR 方法确认是否存在引起肺炎的病原体(如猪肺炎支原体、PRRSV、SIV 等),但它们的存在并不一定意味着患病。
采样动物的选择
选择哪些动物来采集样品取决于期望得到的结果(请记住,如用于监测目的,其它样品类型可能更可行):
检测感染—选择具有临床感染症状的动物。
跟踪感染随时间推移的情况(即纵向检查)*—在第 1 天采集第一份样品,并在 2 至 4 周后从同一动物中重复采集样品。
确定不同群体的感染情况(即横向检查)*—从不同年龄群体(如 4、8、12、16、20 和 24 周龄)的动物中采集样品。
* 如果要进行血清学检测,请将所有样品同一批送至实验室,以避免不同批次的检测试剂盒可能会造成的检测结果差异。
样本量
由于缺乏关于口腔液采样诊断敏感性的数据,最终建议的合适的样本量尚未有定论。样本量取决于所观察的单元情况,总之不会比栏水平更细。
假设在特定猪栏内的所有动物都有相同或至少相似的感染状况,那么可以数出群体中个体的数目,然后将这个数字与表 1 中的数字进行对应,可能可作为粗略的指导。采用口腔液检测的动物总数应等于或高于表中对应的样本数。最小样本数为2,以降低实验室检测可能出现的假阴性结果的影响。
样本量的影响因素可能包括疫病在群体内的流行水平、所检测的疫病本身、结果的置信水平、要求的检测方法和采样目的等。
疫病检测需要的样本数量(即,至少有一只感染动物会被检出为阳性) | |||
---|---|---|---|
群体中的个体数 | 群体内患病动物的比例 | ||
5% | 10% | 20% | |
样本量(95%的置信水平) | |||
100 | 44 | 25 | 13 |
200 | 50 | 26 | 13 |
300 | 53 | 27 | 13 |
750 | 57 | 28 | 13 |
3,000 | 58 | 29 | 13 |
表 1
准备工作
使用一根新的、干净的、未漂白的棉绳,其直径应适合猪只的大小和年龄(对于断奶的仔猪约 1 cm,生长猪/育肥猪约 2 cm)。不要使用合成材质的绳子,因为它们吸收口腔液的能力不如棉花材质。
绳子的长度取决于它被固定在猪栏里的方法:例如,在天花板上固定比系在猪栏围墙上需要的绳子更长。
一根绳子就足以采样 10 到 15 头猪。如果一个猪栏里的猪多于这个数目,那么绳子的数量就必须增加。
每个猪栏均得使用新的绳子。
每份口腔液样本 (5-12 mL) 使用一根无菌收集管。收集管不应含有任何盐类等。
如果是脉冲饲喂(例如液体喂食系统),尝试在饲喂之前或至少 2 小时后进行采样,否则猪会不太活跃,不会对棉绳有太多的注意力。
采样技术步骤
1.将棉绳系在猪栏中所有猪均易于接触的区域。该区域也应该保持干净,而且不应该靠近饮水器或水槽。绳的下端应停在与猪只直立站立时与口部对齐的位置。如果某个猪栏使用多根棉绳,请尽可能将棉绳分隔开,以便将猪只分成几组。
2.将绳子保持在与口部对齐的位置 30 分钟。如果猪只的活跃度较低,则将时间延长至 1 小时。
3.小心地拆下绳子(绳子不应接触到地板),将绳子末端插入干净的塑料袋或一次性塑料箱中,从绳子中提取口腔液。将绳子的端部切断,然后在袋子中挤压绳段,以便将口腔液积聚于一角。
4.切开塑料袋的一个底角,让口腔液排出至收集管中。需要至少 2 mL 的口腔液才能用于进一步分析。
5.如果样本中存在大量灰尘、饲料颗粒或其他物质,应以 2,000 × g 转速离心 10 分钟。
6.立即使用防水记号笔在收集管上标记猪栏 ID 和隔室 ID。按照药物临床试验质量管理规范清楚地写出数字和字母(例如“5”不得写为“5 ”)。
储存
在运输至实验室前(应在 1 天内完成),样本应储存在冷藏冰箱中。如果无法做到这一点(例如,如果是纵向评估),请将样本冷冻在 -20 至 -80°C 下。
运输
在运送任何样本前,应联系实验室以确认是否有可用于口腔液的经验证的检测方法。对于已针对血清或组织确立的检测,如果未进行进一步验证和调整,不得用于口腔液。
按照联合国法规 (UN 3373),来自患病动物的材料通常被归类为“生物物质 B 类”。必须按照国家法规和国际航空运输协会 (IATA) 规定的“包装指令 650”(至少在国际运输方面)进行运输。国家法规和 IATA 指令可能会随着时间而改变。如果您对实际法规有疑问,请咨询您的快递公司或实验室。
样本应附带一份病史和检查表,包括:
- 兽医姓名
- 农民/畜群所有者的姓名
- 开票信息
- 采样动物的物种/品种和年龄
- 样本采集日期
- 样本数
- 样本类型
- 样本标识/标记(样本上的编号应与耳标上编号相关)
- 需执行的特定检测,例如“用于 PRRSV 的实时荧光定量 PCR”,而不仅仅是“PRRSV 检测”;或“用于检测抗 PRRSV 抗体的 ELISA”,而不是仅仅是“PRRSV 检测”
- 不需要重复进行的任何先前检测的结果
完整的的背景信息有助于实验室进行适当的检测,并提供相关建议。
此网页仅供参考。客户有责任自己进行分析并进行适当的内部验证研究,以确保从 Life Technologies 获得的产品和服务满足或可满足客户的要求,并适合客户的动物健康应用。
仅供兽医使用。仅用于体外诊断。每个国家/地区的监管要求各不相同;有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。© 2013 Life Technologies Corporation.保留所有权利。此处提及的商标均为 Life Technologies 公司和/或其附属机构或各自所有者的资产。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.