通过实时反馈控制您的工艺
散装固体流量的在线测量对于产品质量、工艺效率和系统安全性非常重要。 Thermo Scientific™ Ramsey™ 系统可对自由下落物料或浓相的气力输送散装固体物料进行连续的实时流量测量。
Thermo Scientific超声波流量计是测量各种应用中液体、矿浆和淤渣流动过程参数的理想选择 - 从水资源管理到石油化工和炼油。超声波流量计可快速,轻松地应用于各种尺寸的管道,或改装到现有应用中,无泄漏、无停机或压力损失。
使用Ramsey DE10和DE20冲板流量计在皮带输送系统中实现连续测量料流,而不会中断物料流。
使用坚固耐用的便携式超声波流量计,采用了先进的数字处理技术和声波时差探测法测量速度、流量和体积流量。
使用独特的数字处理技术可靠地测量洁净液体的流量。
通过将双频多普勒(DFD)技术与数字信号处理相结合,减少含有颗粒的流体的流量测量误差。
使用双频多普勒(DFD)技术和数字信号处理,应用范围广泛。
Thermo Scientific™ TX10 专用时差法流量计采用非侵入夹持式传感器,安装时不会中断流量,无需停机,可确保零压降无泄漏测量。
相关流量计
Thermo Scientific AutoPILOT PRO™ XL 六通道可扩展 EFM/RTU
可简化多点计量系统的安装程序。
Thermo Scientific AutoMITTER PRO™ 智能多变量变送器
简化维护并最大程度降低投资支出。
AutoEXEC 32 管道可扩展气体和液体流量计算机
可同时测量天然气和石油液体的流量计算机。
Thermo Scientific适用于压裂和固井的 SGD-O 密度计
对流体密度(包括 PPG、PPA 和 SGU)进行精确监测。
Thermo Scientific服务协议让您免除后顾之忧。在已知成本和优先响应时间内最大限度得减少故障停机时间。让我们为您量身定制符合您需求的计划。要获取备件、技术支持或现场支持,请拨800-445-3503。