Search Thermo Fisher Scientific
我们在钢铁生产行业深耕数十年,提供多种产品组合,可帮助您解决在从原料采购到钢带加工的各生产阶段中所面临的难题。我们的产品是可改进钢铁生产工艺的整套解决方案。
强大的分析仪可协助您更好地了解原材料组成,从而更好地控制下游生产工艺。
从石灰岩矿、到粉碎、混合、生料磨、烧制等,元素分析是驱动工艺控制、效率和更高最终产品质量的关键因素。
更精确的水泥分析 我们的产品专为水泥生产厂商而开发,可进一步降低样品分析成本、提高样品处理能力以及实现更好的可重现性和更高质量的结果。
各物相的浓度在水泥的强度和凝结时间等物理特性中起着重要作用。
例如,碳酸钙 (CaCO3) 在原料混合物中必须有一定比例,但在熟料生产过程中转化为各种物相,如硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙和游离氧化钙。
虽然窑前的水泥生产工艺重点是原材料的元素组成和比例,但在生产熟料后,重点变为这些元素所组成的化合物。
采用 XRF 分析仪可以实现全面分析和及时信息水泥分析、而使用 XRD 平台可确定物相。水泥生产的最后一个阶段是细磨冷却的熟料、添加石膏和其他填料,以控制水泥的凝结时间和其他特性。这一阶段中,矿物学也同样重要,并可在实验室中采用 XRD 技术测量。XRF 和 XRD 分析组合使用后,可提供全面、及时的信息,从而支持生产质量、效率和盈利能力。
在输送中分析和调整配煤的能力允许工厂通过精确投入所需的燃煤量而降低能耗,从而满足窑内烧制和磨机中处理原材料所需的具体热值。
化学属性变异较大的入窑生料需要更多的燃料来进行适当的反应,而且在磨机中需要更多的能量以磨碎反应过度的熟料。
整个工艺中可操作信息和控制的能力煤和原材料的在线分析以及自动皮带称重给料机组合使用时,可让水泥生产商完全控制能耗、产品质量和运营效率。使用夹杂金属探测器和皮带安全传感器后,可进一步减少工艺干扰、缩短停机时间和减少对设备的损坏,从而节省更多成本。
Thermo Scientific XRF 和 XRD 仪器可在水泥生产过程中为工艺和质量控制而进行快速、准确、可靠的定性和定量分析。
X 射线荧光技术是准确、无损元素分析以及快速材料表征的金标准,可确保满足产品的化学规格。
X 射线衍射法是一种多用途、无损分析技术,让您的工业实验室能够快速获得材料的详细结构和物相信息。
赛默飞世尔科技提供多种产品,可防止停机、符合健康和安全法规要求、降低保险成本并可保护您最宝贵的投资。
在运营效率和成本节约方面,保护您的员工和设备就能带来最大的收益。
降低风险并提高水泥生产行业的效率、涵盖从辐射探测到混入金属探测以及设备安全传感器和开关的整个过程中的各种安全措施。
水泥生产中的 CO₂ 排放占全球排放量的 5%。因此,排放监测是水泥厂遵守监管要求的关键。Thermo Scientific iQ 气体分析仪能够可靠地监测多种污染物,如 CO₂、NOx、SO₂ 及 CO。
Thermo Scientific iQ 系列仪器平台是用于大气和原料气分析的智能环境解决方案。作为您的合规合作伙伴,我们的系统集成有必要的方案,可确保您监测报告准确、易读,并符合美国环保署 40CFR 第 60 和 75 部分以及全球其他标准,同时提供无人比拟的灵敏度、精确度和可靠性。