《关于汞的水俣公约》是联合国环境规划署通过了旨在全球范围内控制和减少汞排放的国际公约,共有128个签约方。我国于2013年10月10日在外交全权代表大会上签署了《关于汞的水俣公约》。2016年4月28日,全国人大常委会批准了该公约。2016年8月31日,我国向联合国交存公约批准文书,成为公约第三十个批约国,截止到2017年8月11日,批约国已经达到74个。
现阶段,我国是汞的使用和排放大国之一,很多行业履行公约任重道远。对于公约中涉及的各项产品、废物及改进技术我们需要最科学有效的监控手段。赛默飞世尔科技是分析仪器界航空母舰拥有汞分析的全面解决方案及相关方法,并且针对于毒性更高的甲基汞有完整的快速检测方案,为公约的实施和监管提供全方位的服务。
参考资料:
针对《水俣公约》中所关注的汞污染问题,赛默飞世尔具有一套完整的涉及汞总量和汞形态分析检测的解决方案:
iCE 3000 AAS、VP100氢化物发生器---冷原子吸收法测定汞:
- 仪器: iCE 3000 AAS,VP 100
- 方法:冷原子吸收法
- 样品前处理:微波密闭消解,防止Hg挥发损失
- 还原剂: NaBH4, 0.5%m/v in 0.5m/v NaOH
- 标准曲线: 0, 2, 6, 10, 14, 18ng/mL, 2% acid
- 波长: 253.6 nm
- 狭缝: 0.5 nm
- 背景校正: D2 quadline
- VP100泵速: 50 rpm
- 载气流量: 35 mL/min
iCAP 7000系列ICP-OES分析环境植物中汞等多种元素:
植物除了在长生过程中受到地域性重金属本底的影响,近年来还受到污水、污泥、肥料、采矿以及工业废弃物的肆意排放等影响,使用一些地区汞等重金属污染日益严重。样品采用硝酸经微波密闭溶解后,对重金属As、Hg采用氢化物发生法测量,而对于Pb、Cd以及其它多种微量元素则采用标准进样方法进行测量。
图:iCAP 7000系列ICP-OES
iCAP RQ ICP-MS 分析地表水、土壤、生物体等相关样品中总汞:
电感耦合等离子体质谱法是一种微量与超微量多元素同时分析的方法,具有灵敏度高、检出限低,分析过程快捷,分析取样量少等优点,它可以同时测量周期表中大多数元素,测定分析物浓度可低至纳克/升(ppt)的水平,是目前最有效的痕量元素的检测且可以测定现有技术难以分析的饮用水标准中特殊要求的汞和铊。汞检出限达到0.2ppt,超低的检测限及检测能力,具备多元素的同时检测,可以帮助研究人员研究金属元素间的协同作用。
图:iCAP RQ ICP-MS
iCAP RQ ICP-MS、IC/HPLC分析鱼肉中汞的多种形态
回顾水俣病事件的整个链条,水俣镇有一个合成醋酸工厂,在生产中采用氯化汞和硫酸汞两种化学物质作催化剂。催化剂最后全部随废水排入临近的水俣湾内,它们在海底泥里能够通过一种叫甲基钴氨素的细菌作用变成毒性十分强烈的甲基汞。甲基汞每年能以1% 速率释放出来,对上层海水形成二次污染,长期生活在这里的鱼虾贝类最易被甲基汞所污染,甲基汞(CH3Hg)是一种具有神经毒性的环境污染物,主要侵犯中枢神经系统,可严重造成语言和记忆能力障碍等,剧毒,损害的主要部位是大脑的枕叶和小脑,其神经毒性可能与扰乱谷氨酸的重摄取和致使神经细胞基因表达异常。因此,除汞总量外,汞的形态也成为关注的重点,采用HPLC与ICPMS联用可以测定微量甲基汞: